T1021
Trypsin inhibitor
powder, suitable for isoelectric focusing (IEF)
Synonym(e):
Hageman Faktor-Inhibitor, Popkorn-Inhibitor, SBTI
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Trypsin-Inhibitor aus Glycine max (soybean), Isoelectric focusing marker, pI 4.6
Biologische Quelle
Glycine max (soybean)
Qualitätsniveau
Form
powder
Mol-Gew.
20,100 Da
Methode(n)
isoelectric focusing (IEF): suitable
pI
4.6
Löslichkeit
balanced salt solution: 1 mg/mL
concentrate: >10 mg/mL, hazy, amber-yellow
phosphate buffer: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
serum-free medium: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Biochem./physiol. Wirkung
Komponenten
Einheitendefinition
Angaben zur Herstellung
Lösungen können eine Aktivität behalten, wenn sie kurzzeitig bei 2–8 °C gelagert werden. Lösungen sind in gefrorenen Aliquoten bei -20 °C stabil.
Anwendung
Ähnliches Produkt
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Natural trypsin inhibitors (serpins) regulate protein activation and catabolism by inhibiting serine proteases in vivo.
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..