Fortfahren mit
T1426
Trypsin aus Rinderpankreas
TPCK Treated, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥10,000 BAEE units/mg protein
Trypsin from bovine pancreas
Synonym(e):
Serine Protease 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,90
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 120,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 250,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 507,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 736,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.650,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-650-8
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥10,000 BAEE units/mg protein
Biological source:
bovine pancreas
€ 75,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine pancreas
Quality Segment
grade
Proteomics Grade
form
essentially salt-free, lyophilized powder
specific activity
≥10,000 BAEE units/mg protein
mol wt
23.8 kDa
solubility
hydrochloric acid: soluble 1 mM
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
Chymotrypsin ≤0.1 BTEE units/mg protein
storage temp.
−20°C
Application
Für den Trypsinverdau von Peptiden ein Verhältnis von ca. 1:100 bis 1:20 (Trypsin:Peptid) verwenden. Die typische Verwendung für dieses Produkt besteht im Entfernen von adhärenten Zellen von einer Kulturoberfläche. Die zum Ablösen von Zellen von ihrem Substrat erforderliche Trypsinkonzentration hängt in erster Linie vom Zelltyp und dem Alter der Kultur ab. Trypsine werden auch für die Resuspendierung von Zellen während der Zellkultur, in der Proteomikforschung für den Verdau von Proteinen und in verschiedenen In-Gel-Verdaus verwendet. Weitere Anwendungsbereiche sind u. a. die Beurteilung der Kristallisierung mit membranbasierten Methoden und eine Studie zur Feststellung, ob Proteinfaltungsraten und Proteinausbeuten durch das Vorhandensein von sog. „kinetischen Fallen“ begrenzt werden können.
Biochem/physiol Actions
Trypsin spaltet Peptide auf der C-terminalen Seite von Lysin- und Argininrückständen. Die Hydrolyse dieser Reaktion wird verlangsamt, wenn sich auf einer der Seiten der Spaltstelle ein Säurerest befindet, und die Hydrolyse wird beendet, wenn sich auf der Carboxylseite der Spaltstelle ein Prolinrest befindet. Der optimale pH-Wert für die Trypsinaktivität liegt zwischen 7 und 9. Trypsin kann auch zum Spalten von Ester und Amidbindungen von synthetischen Derivaten von Aminosäuren eingesetzt werden. EDTA wird Trypsinlösungen als Chelatbildner zugegeben, der Calcium- und Magnesiumionen neutralisiert, welche die Peptidbindungen verdecken, auf die sich das Trypsin auswirkt. Durch das Entfernen dieser Ionen wird die enzymatische Aktivität verstärkt.
Serinprotease-Inhibitoren, u. a. DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF und Aprotinin, hemmen Trypsin.
Preparation Note
Löslich in 1 mM HCl bei 1 mg/ml.
TPCK-behandelt und dialysiert. Die Behandlung mit L-1-Tosylamid-2-phenylethylchlormethylketon (TPCK) reduziert die Chymotrypsinaktivität, die normalerweise bei Trypsin vorhanden ist.
Other Notes
Eine BAEE-Einheit erzeugt unter Verwendung von BAEE als Substrat ein A253 von 0,001 pro Minute bei einem pH-Wert von 7,6 und einer Temperatur von 25 °C.
Trypsin besteht aus einem einzelsträngigen Polypeptid aus 223 Aminosäureresten und wird durch Entfernung des N-terminalen Hexapeptids von Trypsinogen produziert, das an der Lys-Ile-Peptidbindung abgespalten wird. Die Sequenz der Aminosäuren ist über 6 Disulfidbrücken verbunden. Dies ist die native Form von Trypsin, das Beta-Trypsin. BETA-Trypsin kann durch Spaltung am Lys-Ser-Rest autolysiert werden, um Alpha-Trypsin herzustellen. Trypsin gehört zur Familie der Serinproteasen.
Disclaimer
Lösungen in 1 mM HCl sind in Aliquoten bei -20 °C 1 Jahr haltbar. Das vorhandene Ca2+ reduziert auch die Autolyse von Trypsin und wahrt dessen Stabilität in Lösung. Trypsin behält auch den Großteil seiner Aktivität in 2,0 M Harnstoff, 2,0 M Guanidin HCl oder 0,1 % (w/v) SDS bei.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T0303T8802T9935
specific activity
≥10,000 BAEE units/mg protein
specific activity
13,000-20,000 BAEE units/mg protein
specific activity
≥10,000 BAEE units/mg protein
specific activity
≥9,000 BAEE units/mg protein
grade
Proteomics Grade
grade
-
grade
-
grade
-
biological source
bovine pancreas
biological source
-
biological source
bovine pancreas
biological source
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
solubility
hydrochloric acid: soluble 1 mM
solubility
-
solubility
hydrochloric acid: soluble 1 mM, clear
solubility
hydrochloric acid: soluble 1 mM
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypsin aus Rinderpankreas
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Hello, we need for our experiments purified cationic trypsin. Did you ever confirm that the bovine trypsin you sell is cationic trypsin or PRSS1. Thanks
    1 answer
    1. This product is the native form of trypsin, beta-trypsin. This product had not been cofirmed to be cationic nor anionic isoform.
      Helpful?
  2. I would like to ask, is the Trypsin, TPCK-treated already sterile when I solve the powder in sterile aquadest, or have I to filter the solution?
    1 answer
    1. This product is not sterile and will need to be sterile filtered. See product SLGP33RS, Millex GP, for a suitable filter options:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/slgpr33rs
      Helpful?
  3. Does Product T1426, Trypsin from bovine pancreas, work for in-gel digestions?
    1 answer
    1. For in-gel digestions, we actually recommend using a methylated trypsin. Product No. T6567 is Trypsin from porcine pancreas, proteomics grade, dimethylated. For product T6567, the lysine residues of proteomics grade trypsin have been reductively methylated, resulting in a product that is resistant to autolysis. The T6567 has also been treated with TPCK to remove chymotryptic activity, further purified through affinity chromatography, and lyophilized. This results in an enzyme that gives highly specific cleavage.
      Helpful?
  4. What is the extinction coefficient for Product T1426, Trypsin from bovine pancreas?
    1 answer
    1. Various values have been reported in the literature for the extinction coefficient of bovine pancreatic trypsin. The E1%(280) values have ranged from 12.9 - 15.4. When we assay the protein content of Product No. T1426 in our labs here at Sigma, we use a value of 14.4.
      Helpful?
  5. What is Product T1426, Trypsin from bovine pancreas, soluble in, and how do you recommend storing solutions?
    1 answer
    1. Trypsin is soluble in 1 mM hydrochloric acid (pH approximately 3). It is also surprisingly stable in 1 mM HCl. Solutions are stable for approximately 1 year when aliquoted and stored at -20°C. The presence of Ca2+ (20 mM) will also retard trypsin's ability to autodigest, and will therefore help to maintain the stability of the trypsin in solution.
      Helpful?
  6. How much of Product T1426, Trypsin from bovine pancreas, should I use to digest my peptide?
    1 answer
    1. For trypsin digestion of peptides, use a ratio (w:w) of about 1:100 to 1:20 for trypsin:peptide. Trypsin preparations usually contain some contaminating chymotrypsin and this should be inhibited with N-tosyl-L-phenylalanyl chloromethyl ketone (TPCK). Product No. T1426 has already been treated with TPCK, so it does not need to be further treated.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review