Merck
T9767
Sigma-Aldrich
Trypsin inhibitor
powder, suitable for electrophoresis
Synonym(e):
Hageman Faktor-Inhibitor, Popkorn-Inhibitor, SBTI
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Trypsin-Inhibitor aus Glycine max (soybean), For use as a marker in SDS-PAGE, BioReagent
Biologische Quelle
Glycine max (soybean)
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioReagent
Form
powder
Mol-Gew.
20,000 Da
Verpackung
vial of 5 mg
Methode(n)
electrophoresis: suitable
Löslichkeit
balanced salt solution: 1 mg/mL
concentrate: >10 mg/mL, hazy, amber-yellow
phosphate buffer: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
serum-free medium: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Trypsin inhibitor from Glycine max (soybean) has been used as a standard molecular weight marker in electrophoresis.
Biochem./physiol. Wirkung
Dieser Inhibitor wirkt gegen Trypsin und in geringerem Maß auch gegen Chymotrypsin und Plasmin. Er hemmt auch Proteasen mit ähnlichen Mechanismen wie Trypsin, Plasmakallikrein und Gerinnungsfaktor X. Der Trypsininhibitor wirkt nicht gegen Metallproteasen, gewebebasiertes Kallikrein, Säureproteasen oder Thioproteasen. Dieser Inhibitor wirkt, indem er einen 1:1-stöchiometrischen Komplex mit der proteaseaktiven Stelle bildet und anschließend eine einzelne Arginin-Isoleucin-Bindung an dem Inhibitor spaltet. Die Hemmung ist sowohl reversibel als auch pH-Wert-abhängig.
Komponenten
The soybean trypsin inhibitor is a monomeric protein containing 181 amino acid residues in a single polypeptide chain crosslinked by two disulfide bridges.
Einheitendefinition
Eine Trypsineinheit = A253 von 0,001 je Minute mit N-Alpha-benzoyl-L-argininethylester (BAEE) als Substrat bei einem pH-Wert von 7,6 und 25 °C.
One trypsin unit = A253 of 0.001 per minute with N-alpha-benzoyl-L-arginine ethyl ester (BAEE) as substrate at pH 7.6 at 25 °C.
Angaben zur Herstellung
Der Trypsininhibitor ist zu 10 mg/ml in Wasser und Phosphatpuffern löslich. Er ist in Balanced Salt Solutions zu 1 mg/ml und in serumfreien Medien löslich. Konzentrierte Lösungen von mehr als 10 mg/ml können trüb und gelblich bis bernsteinfarben sein. Nach der Trypsinisierung von Zellen in 1 ml Trypsininhibitorlösung zu 1 mg/ml für jeden ml Trypsinlösung für die Dissoziation erneut suspendieren. Die Zellsuspension sollte anschließend bei 1.000 U/min zentrifugiert werden, um ein Zellpellet zu bilden.
Lösungen können eine Aktivität behalten, wenn sie kurzzeitig bei 2–8 °C gelagert werden. Lösungen sind in gefrorenen Aliquoten bei -20 °C stabil.
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Endosymbiotic and host proteases in the digestive tract of the invasive snail Pomacea canaliculata: diversity, origin and characterization
Godoy MS, et al.
Testing, 8(6), e66689-e66689 (2013)
Selective enrichment of albumin in biological samples by CE using segmental filling with sodium octyl sulfate in the background electrolyte
Lin Chin-Yu and Tseng Wei-Lung
Electrophoresis, 30(3), 532-539 (2009)
Quantification of tear proteins by SDS-PAGE with an internal standard protein: a new method with special reference to small volume tears
Li K, et al.
Graefe'S Archive For Clinical and Experimental Ophthalmology = Albrecht Von Graefes Archiv Fur Klinische Und Experimentelle Ophthalmologie, 248(6), 853-862 (2010)
Isabelle Le Potier et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1466, 1-10 (2016-07-31)
Capillary electrophoresis (CE) coupled to fluorescence detection is an invaluable technique for the quantitative analysis of proteins of interest in the field of clinical diagnosis and quality control of novel biotechnology products. The various chemical and instrumental approaches that have
Martín S Godoy et al.
PloS one, 8(6), e66689-e66689 (2013-07-03)
Digestive proteases of the digestive tract of the apple snail Pomacea canaliculata were studied. Luminal protease activity was found in the crop, the style sac and the coiled gut and was significantly higher in the coiled gut. Several protease bands
Artikel
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein
Protokolle
Natural trypsin inhibitors (serpins) regulate protein activation and catabolism by inhibiting serine proteases in vivo.
Chromatograms
application for HPLC