Wichtige Dokumente
10109886001
Roche
Trypsin Inhibitor
from soybean
Synonym(e):
trypsin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
soybean
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Mol-Gew.
Mr 20,100
Verpackung
pkg of 50 mg
Hersteller/Markenname
Roche
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
pH-Wert
3.8-4.5
Löslichkeit
water: soluble
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Spezifikationen
Isoelectric point: 4.5
Einheitendefinition
Angaben zur Herstellung
Working solution: Recommended solvent is distilled water.
Stock solution: 1 mg/ml
Storage conditions (working solution): -15 to -25 °C
The enzyme is stable for 6 months, frozen in aliquots.
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?