Fortfahren mit
I3018
IEF-Gemisch 3,6–9,3
lyophilized powder
Synonym(e):
isoelectric focusing marker, protein markers
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 169,00
5 x 1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 691,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41105336
€ 169,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
storage temp.
−20°C
Application
Marker für die isoelektrische Fokussierung
Preparation Note
Nach der Rekonstitution mit 250 μl deionisiertem Wasser enthält ein Vial eine 0.2 M Glycin-Lösung, pH 6, mit 12 mg/mL Gesamtprotein, 10% (w/v) Trehalose und 10% (w/v) Mannit.
Other Notes
Enthält acht Proteine, die bei der IEF (ohne Harnstoff) 11 Banden erzeugen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C1992C6210M3913
form
lyophilized powder
form
solution
form
liquid
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100, 200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)