Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 vial | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 364,00 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-576-6
MDL number:
€ 364,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenApplication
Carbonic Anhydrase I from human erythrocytes has been used as a pI (isoelectric point) marker in two-dimensional gel electrophoresis.
Biochem/physiol Actions
Carbonic Anhydrase I from human erythrocytes is a protein which is used as a standard pI (isoelectric point) marker for isoelectric focussing experiments.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form lyophilized powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| pI 6.6 | pI - | pI - | pI - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kohlensäureanhydrase I aus Humanerythrocyten
hcodes
signalword
Danger
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?