Fortfahren mit
S8830
Protease Inhibitor Cocktail
SIGMA FAST, EDTA-Free, tablet, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic and metalloproteases, for use in purification of Histidine-tagged proteins
Synonym(e):
Proteasehemmer-Cocktail
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 tabs
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 73,30
20 tabs
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 664,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
tablet
Storage temp.:
2-8°C
€ 73,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SIGMAFAST Proteasehemmer-Cocktail-Tabletten, EDTA-frei, for use in purification of Histidine-tagged proteins
biological source
bovine lung
Quality Segment
form
tablet
storage temp.
2-8°C
General description
SIGMAFAST-Proteaseinhibitor-Cocktail-Tabletten, EDTA-frei, haben eine wasserlösliche Tablettenformulierung, die zum Hemmen von Serin-, Cystein-, Aspartat- und Metalloproteasen entwickelt wurde. Die Tabletten enthalten keine starken Metallchelatbildner wie EDTA und sind mit der Probenverarbeitung durch immobilisierte Metallaffinitätschromatografie (IMAC) kompatibel. Die Tabletten enthalten zudem eine einzigartige, proprietäre Formulierung, die für zusätzlichen Schutz ein Pepstatin-A-Salz enthält.
Application
Aufgrund ihrer breiten Spezifität sind die SIGMAFAST-Proteaseinhibitor-Cocktail-Tabletten für die Aufreinigung von mit Histidin markierten Proteinen sowie als universeller Proteaseinhibitor-Cocktail geeignet. Die Tabletten können auch als Komponenten von Puffern für die Zelllyse eingesetzt werden und wurden für die Verwendung mit HIS-Select®-Medien optimiert und getestet.
Biochem/physiol Actions
Hemmt Serin-, Cystein-, Asparagin- und Metallproteasen.
Features and Benefits
EDTA-frei: Enthält keine starken Metallchelatbildner wie EDTA, die die IMAC beeinträchtigen könnten.
Pepstatin A: Enthält eine einzigartige, proprietäre Formulierung, die für zusätzlichen Schutz, der in Tablettenform normalerweise nicht erhalten wird, ein Pepstatin-A-Salz enthält.
Breite Spezifizität: Hemmt Serin-, Cystein-, Aspartat- und Metallproteasen, wodurch ein breiter Schutz für Proteinproben bereitgestellt wird.
Hohe Ausbeute: Eine Tablette erzeugt 100 ml Cocktail und wird zur Hemmung der Proteasen in maximal 20 g Zellmasse in 100 ml Extrakt empfohlen.
Lange Stabilität: Die Tabletten sind, wie geliefert, mindestens 2 Jahre bei 2–8 °C haltbar. Die rekonstituierte Proteaseinhibitor-Lösung (1´ oder 10´) ist mindestens 2 Wochen bei 2–8 °C haltbar.
Physical form
Wasserlösliche Tabletten
Preparation Note
Die Tabletten sind wie geliefert mindestens 2 Jahre bei 2–8 °C haltbar. Die rekonstituierte Proteasehemmerlösung (1´ oder 10´) ist mindestens 2 Wochen bei 2–8 °C haltbar.
Eine Tablette ergibt 100 ml Cocktail. Eine Tablette wird zur Hemmung der Proteasen in maximal 20 g Zellmasse in 100 ml Extrakt empfohlen.
Other Notes
AEBSF
Bestatin
E-64
Pepstatin A
Phosphoramidon
Leupeptin
Aprotinin
Legal Information
HIS-Select is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S8820P821511836170001
form
tablet
form
tablet
form
DMSO solution
form
tablet
biological source
bovine lung
biological source
bovine lung, bovine milk
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. Can the tablets be stored at -20C? Any stability data around this?
    1 answer
    1. This product is quite stable when stored in tablet form at 2-8°C. While storing the tablets at 20°C is not expected to be detrimental, stability studies have not been conducted. Upon reconstitution, prepared solutions are stable at least 2 weeks at 2-8°C. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/262/291/s8830dat-ms.pdf
      Helpful?
  2. Can we use S8830-SIGMA FAST, EDTA-Free, tablet for plant extract also?
    1 answer
    1. This product has not been tested for use with plants. For applications involving plants, product P9599, Protease Inhibitor Cocktail, is recommended for plant cell and tissue extracts.
      Helpful?
  3. Can the reconstituted protease inhibitor cocktail solution be stored at -20°C and for how long?
    1 answer
    1. The reconstituted protease inhibitor solution may be stored at 2-8 °C for at least 2 weeks. Long term solution stability studies at -20°C have not been performed, however 10X solutions - 10mL per tablet - will be stable for at least 1 month in frozen aliquots. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
      Helpful?
  4. Are there publications that cite use of Product S8830, SIGMAFAST™ Protease Inhibitor Cocktail Tablets?
    1 answer
    1. Yes. Several examples of published papers that cite the use of Product S8830 include these:1.  Smith, E.R., et al., Instability of fibroblast growth factor-23 (FGF-23): Implications for clinical studies.  Clinica Chimica Acta, 412(11-12), 1008-1011 (2011).  Use was with blood at 20 μL cocktail per 1 mL of blood.2.  Reber, S., "Isolation of Centrosomes from Cultured Cells" (Chapter 8), from Microtubule Dynamics: Methods in Molecular Biology (Springer Protocols), vol. 777, pp. 107-116 (2011).
      Helpful?
  5. How should I dissolve Product No. S8830, SIGMAFAST™ Protease Inhibitor?
    1 answer
    1. You can dissolve the product in 100 ml of water to make a 1X solution. You can make a 10X stock solution using 10 ml of water and then dilute 1:10 for use.  Concentrations greater than 1X may appear slightly hazy. This will not affect the performance of the protease inhibitors.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. Can Product No. P8849, Protease Inhibitor Cocktail, be used with with HIS-Select™ products or any other immobilized metal affinity chromatography (IMAC) products?
    1 answer
    1. This product does not contain EDTA and can be used with sample processing by immobilized metal affinity chromatography (IMAC) suchas used for the purification of histidine-tagged proteins..
      Helpful?
  8. What is the difference between Protease Inhibitors P8849 and S8830?
    1 answer
    1. P8849 is a DMSO solution and S8830 is a water soluble tablet. P8849 formulation is considered proprietary but does contain AEBSF, Pepstatin A, Bestatin, E-64, and Phosphoramidon. The formulation of S8830 also contains Aprotinin and Pepstatin A and the exact formulation is given on the product information sheet (under Documents, above).