This protease inhibitor cocktail is designed for use in tissue culture media. Testing has not been conducted on mouse acinar cell primary culture. This product was found to be non-toxic to the following cell lines after 48 hours of exposure: A431, CHO, COS, HepG2, and HeLa adherent cell lines, as well as Jurkat and HL-60 cell lines grown in suspension. The suitability for specific applications should be determined empirically by the end user.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 203,00 |
Über diesen Artikel
Form:
DMSO solution
Solubility:
water: soluble
Storage temp.:
−20°C
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Proteasehemmer-Cocktail, for use in tissue culture media, DMSO solution
Quality Segment
form
DMSO solution
solubility
water: soluble
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Der Proteaseinhibitor-Cocktail ist eine Mischung aus Proteaseinhibitoren, die zum Verhindern des proteolytischen Abbaus von abgesonderten Proteinen in Gewebekulturmedien entwickelt wurden.
Der Proteaseinhibitor-Cocktail zeigte nach 48-stündiger Einwirkung gegenüber den folgenden Zelllinien keine toxische Wirkung:
adhärente A431-, CHO-, COS-, HepG2- und HeLa-Zelllinien
in Suspension kultivierte Jurkat- und HL-60-Zelllinien
adhärente A431-, CHO-, COS-, HepG2- und HeLa-Zelllinien
in Suspension kultivierte Jurkat- und HL-60-Zelllinien
Application
Der Proteaseinhibitor-Cocktail wird wie folgt verwendet:
- als Supplement in Überständen und Lysaten für Ex-vivo-Infektionsexperimente mit humanen Präzisionslungenschnitten (PCLS)
- zur Hemmung der Proteolyse durch Trypsin, um zu beweisen, dass die Proteolyse für die Wiederherstellung der Katalyse von Corona-inhibierten Nanozymen verantwortlich ist
- in Trypsin-Lösung für Trypsin-inhibierte Untersuchungen
- als Komponente im Puffer des Radioimmunpräzipitationsassays (RIPA) zur Lyse von Leukozyten für Western Blots
Dieses Produkt wurde speziell für die Verwendung in Gewebekulturmedien optimiert und kann nach 48 Stunden der Aussetzung gegenüber frischem Medium zugegeben werden, um die fortlaufende Hemmung von Proteasen sicherzustellen.
Biochem/physiol Actions
Der Proteaseinhibitor-Cocktail ist zur Verwendung in Gewebekulturmedien bestimmt. Er wird als Zusatz zu Gewebekulturmedien empfohlen, um den Abbau sezernierter Proteine aus dem kultivierten Gewebe zu verhindern.
Hemmt Serin-, Cystein-, Asparaginproteasen und Aminopeptidasen.
Features and Benefits
- Breite Spezifität
- Nicht toxisch: Nach 48 Stunden Exposition ist das Produkt ungiftig für die adhärenten Zelllinien A431, CHO, COS, HepG2 und HeLa sowie die in einer Suspension gezüchteten Zelllinien Jurkat und HL-60.
- Enthält keine Metallchelatbildner: Gewährleistet Kompatibilität mit anschließenden Anwendungen
- Praktische Verpackung: 1 ml in einer Glasflasche
- Einfache Verwendung: Im Gewebekulturmedium sollte eine Verdünnung von 1:200 oder mehr verwendet werden, um einen proteolytischen Abbau der sezernierten Proteine zu verhindern.
Physical form
Lösung in DMSO (D 2650, Hybri-Max).
Preparation Note
Im Gewebekulturmedium sollte eine Verdünnung von 1:200 oder mehr verwendet werden, um einen proteolytischen Abbau der sezernierten Proteine zu verhindern.
Other Notes
Aprotinin
Bestatin
E-64
Leupeptin
Pepstatin A
Bestatin
E-64
Leupeptin
Pepstatin A
Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Arzneimittel-, Haushalts- oder sonstigen Gebrauch vorgesehen. Informationen zu den Gefahren und zur sicheren Handhabung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Disclaimer
Nach 48 Stunden Exposition ist das Produkt ungiftig für die adhärenten Zelllinien A431, CHO, COS, HepG2 und HeLa sowie die in einer Suspension gezüchteten Zelllinien Jurkat und HL-60.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form DMSO solution | form DMSO solution | form DMSO solution | form DMSO solution |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| solubility water: soluble | solubility water: soluble | solubility water: soluble | solubility water: soluble |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Proteasehemmer-Cocktail
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
I want to use this protease inhibitor cocktail in the context of mouse acinar cell primary culture for 7 days. What concentration of the Cocktail would you suggest?
1 answer-
Helpful?
-
-
What are the concentrations of the individual protease inhibitor components in the cocktail?
1 answer-
The concentrations of the individual protease inhibitor components are considered proprietary and are not published.