Merck
COUEDTAF-RO
Roche
cOmplete ULTRA-Tabletten, EDTA-freier Proteasehemmer-Cocktail in Glasvials
Tablets provided in glass vials
Größe auswählen
2 X 10 TABS
€ 407,00
6 X 10 TABS
€ 1.010,00
€ 407,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 X 10 TABS
€ 407,00
6 X 10 TABS
€ 1.010,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.21
€ 407,00
Check Cart for Availability
Form
tablet
Verwendung
sufficient for 50 mL (05892953001)
sufficient for 50 mL (06538282001)
Verpackung
pkg of 2 × 10 tablets (05892953001)
pkg of 6 × 10 tablets (06538282001)
Hersteller/Markenname
Roche
Löslichkeit
aqueous buffer: soluble
Absorption
0.4 at 280 nm (1x solution)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Die EDTA-freien cOmplete ULTRA-Tabletten enthalten den leistungsstärksten Protease-Inhibitor-Cocktail zum optimalen Schutz Ihrer Proteine vor einem Protease-Abbau. Eine EDTA-freie cOmplete ULTRA-Tablette reicht für 50 ml der Extraktionslösung. cOmplete ULTRA-Tabletten enthalten sowohl irreversible als auch reversible Protease-Inhibitoren. Tabletten werden in Glasflaschen geliefert. Als Alternative zu dieser Verpackungsform sind diese Tabletten auch in EASYpack-Blisterpackungen erhältlich. EASYpacks stellen die praktischste Lieferform dar – Einzeltabletten lassen sich leicht durch die Blisterfolie direkt in den Puffer drücken.
Die EDTA-freien cOmplete ULTRA-Tabletten sind mit cOmplete ULTRA-Tabletten identisch; der einzige Unterschied besteht darin, dass sie keine EDTA oder andere Chelatbildner (z. B. EGTA) enthalten.
Inhalt
Die Tabletten befinden sich in einer Glasflasche. Jede Tablette reicht für 50 ml einer Extraktionslösung aus.
Spezifität
Hemmt Serinproteasen, Cysteinproteasen. Hemmt keine Metalloproteasen.
Anwendung
Der Protease-Inhibitor-Cocktail aus EDTA-freien cOmplete ULTRA-Tabletten in Glasflaschen wird verwendet als Komponente
  • eines eiskalten Radioimmunpräzipitations-Assay-Puffers (RIPA) zur Lyse von retinalen Ganglienzellen[1]
  • des Lysepuffers für die Fusionsproteinisolierung von grün fluoreszierendem Protein (GFP)/zellpenetrierenden Peptiden (CPP) von E coli[2]
  • des Homogenisierungspuffers für die Isolierung von Mausprotein von Darmgewebe[3]
Während der Zelllyse und Aufreinigung besteht das Risiko, dass Zielproteine von Proteasen gespalten werden, die in Zellen natürlich vorkommen. Um sicherzustellen, dass Proteine in voller Länge gewonnen werden, werden cOmplete ULTRA-Tabletten zur Hemmung eines vergrößerten Spektrums von Proteasen verwendet.[4][5][6] Diese neue Formulierung weist infolge ihres breiteren Inhibitorspektrums höhere Hemmverhältnisse als standardmäßige cOmplete-Tabletten auf.
Dieser neue Protease-Inhibitor-Cocktail hemmt jetzt auch Asparaginproteasen sowie Serin- und Cysteinproteasen. cOmplete ULTRA-Tabletten wurden für eine verbesserte Effizienz an verschiedenen Zelltypen entwickelt. Ihre optimale Leistung wird in Lysaten von Bakterien, Hefe, Insektenzellen und einem breiten Bereich höherer Zelllinien gewährleistet.
Diese Tablette enthält keine EDTA, weshalb keine Metallproteasen gehemmt werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Schutz wertvoller Proteine.
cOmplete ULTRA bietet eine noch wirkungsvollere Protease-Inhibition in eukaryotischen, Hefe- und Bakterienzelllysaten.
  • Warum sich mit weniger begnügen?
Signifikante Vorteile durch 7 leistungsstarke Protease-Inhibitoren – mehr als in anderen EDTA-freien Inhibitor-Tabletten.
  • Schutz vor zahlreichen Proteasen.
Serin-, Cystein- und Asparaginproteasen werden zuverlässig gehemmt.
  • Bequemes und sicheres Tablettenformat.
Das Wiegen kleiner Mengen einzelner Hemmer, die eventuell gefährlich sind, entfällt. Es wird einfach nur eine Tablette
in die Puffer gegeben.
Komponenten
Proprietäres Gemisch aus verschiedenen Proteasehemmern mit breiter Hemmspezifität
Physikalische Form
Die Tabletten befinden sich in einer Glasflasche. Jede Tablette reicht für 50 ml einer Extraktionslösung aus.
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: 1 Tablette pro 50 ml Extraktionslösung.
Arbeitslösung: Handhabung
Die Tablette mit dem Daumen (nicht dem Fingernagel) durch die Folienverpackung drücken, um ein Auseinanderbrechen der Tablette zu vermeiden.
Ansetzen der Arbeitslösung
Eine einzelne Tabelle reicht aus, um die proteolytische Aktivität in einer 50-ml-Extraktionslösung zu hemmen. Bei sehr hoher proteolytischer Aktivität sollten für einen 50-ml-Extraktionspuffer 2 - 3 Tabletten verwendet werden. Die Tabletten können dem Extraktionsmedium direkt zugegeben werden.
Stammlösung (2x konz.)
Als Alternative zur direkten Verwendung mit Lysaten kann mit dem folgenden Verfahren eine Stammlösung mit zweifacher Konzentration hergestellt werden:
• Eine EDTA-freie cOmplete ULTRA-Tablette 25 ml bidestilliertem Wasser in einem PE- oder PP-Röhrchen zugeben.
• 4 min lang bis zum Auflösen der Tablette vortexen.
• Die Stammlösung ist auch dann gebrauchsbereit, wenn in der Lösung noch sehr kleine Partikel zu sehen sind. Diese Partikel haben keinen Einfluss auf die Hemmwirkung der Tabletten.
• Diese Stammlösung ist bei einer Lagerung bei 2 bis 8 °C 4 Wochen und bei einer Lagerung bei -15 bis -25 °C ebenfalls mindestens 4 Wochen lang stabil.
• Während der Lagerung der zweifach konzentrierten Lösung kann es zu einer Sedimentierung der Partikel kommen. Die Stammlösung vor dem Gebrauch kurz vortexen.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Die Stammlösung in Wasser ist bei einer Lagerung bei 2 bis 8 °C 4 Wochen und bei einer Lagerung bei -15 bis -25 °C ebenfalls mindestens 4 Wochen lang stabil.
Rekonstituierung
In wässrigen Puffern löslich oder kann direkt zum Extraktionsmedium gegeben werden. Für die Stammlösung nur Wasser verwenden.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
cOmplete is a trademark of Roche
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cell-penetrating peptide sequence and modification dependent uptake and subcellular distribution of green florescent protein in different cell lines
Patel SG, et al.
Scientific Reports, 9(1), 6298-6298 (2019)
George E Gentsch et al.
Cold Spring Harbor protocols, 2014(5), doi:10-doi:10 (2014-05-03)
Chromatin immunoprecipitation (ChIP) combined with genomic analysis techniques provide a global snapshot of protein-DNA interactions in the context of chromatin, yielding insights into which genomic loci might be regulated by the DNA-associated protein under investigation. This protocol describes how to
Strain specific maturation of Dendritic cells and production of IL-1beta controls CD40-driven colitis
Wagner AO, et al.
PLoS ONE, 14(1), e0210998-e0210998 (2019)
Ezh2 does not mediate retinal ganglion cell homeostasis or their susceptibility to injury
Cheng L, et al.
Testing, 13(2), e0191853-e0191853 (2018)
Barbara Mosca et al.
Nature communications, 4, 1541-1541 (2013-02-28)
Muscle strength declines with age in part due to a decline of Ca(2+) release from sarcoplasmic reticulum calcium stores. Skeletal muscle dihydropyridine receptors (Ca(v)1.1) initiate muscle contraction by activating ryanodine receptors in the sarcoplasmic reticulum. Ca(v)1.1 channel activity is enhanced
Artikel
Get maximum protection after protein isolation by using protease and phosphatase inhibitor cocktail tablets from Roche.
Verwandter Inhalt
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.