Merck
04693116001
Roche
cOmplete Proteasehemmer-Cocktail
Tablets provided in EASYpacks
Synonym(e):
Proteaseinhibitor
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.21
Form
tablet
Verpackung
pkg of 20 tablets
Hersteller/Markenname
Roche
Löslichkeit
water: soluble
Absorption
0.08 at 280 nm
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
cOmplete Proteasehemmer-Tabletten hemmen ein breites Spektrum von Serin-, Cystein- und Metallproteasen sowie Calpaine. Aufgrund ihrer optimierten Zusammensetzung weisen die Tabletten eine ausgezeichnete Hemmleistung auf und eignen sich hervorragend zum Schutz von Proteinen, die aus Tiergeweben, Pflanzen, Hefen und Bakterien isoliert wurden.
cOmplete Mini enthält EDTA sowie irreversible und reversible Proteasehemmer. Proteasehemmer in cOmplete Tabletten bilden keine irreversiblen Komplexe mit den SH-Gruppen von Proteinen.
Spezifität
Hemmt ein breites Spektrum von Serinproteasen, Cysteinproteasen und Metallproteasen sowie Calpaine.
Anwendung
cOmplete wird zur Hemmung von Serin-, Cystein- und Metallproteasen in Bakterien-, Säuger-, Hefe- und Pflanzenzellextrakten verwendet.
cOmplete enthält sowohl reversible als auch irreversible Proteasehemmer. Deshalb empfehlen wir, cOmplete nicht nur bei den anfänglichen Aufbereitungsschritten, sondern allen Stammpuffern und -lösungen zuzugeben, die normalerweise durch Proteasehemmer geschützt werden.
cOmplete enthält EDTA (1 Tablette ergibt eine 1 mM EDTA-Lösung in 50 ml). Der Extraktionspuffer sollte daher keine zweiwertigen Kationen wie Ca2+, Mg2+ oder Mn2+, enthalten, da andernfalls die Hemmung der Metallproteasen unvollständig sein könnte. Wenn das Zielprotein mittels immobilisierter Metall-Affinitätstschromatografie (IMAC) aufgereinigt wird, wie z. B. Poly-His-markierte rekombinante Proteine, muss das EDTA vor der Chromatografie (z. B. durch Dialyse) entfernt werden. Alternativ dazu kann cOmplete EDTA-frei verwendet werden. Diese Tabletten sind identisch zu cOmplete, enthalten jedoch kein EDTA oder andere Chelatbildner.
cOmplete Tabletten hemmen die proteolytische Aktivität in großen Extraktionsvolumina (bis zu 50 ml). Wenn Sie mit kleineren Volumina (bis zu 10 ml) arbeiten, empfehlen wir den Gebrauch von cOmplete Mini. Dies Zusammensetzung der cOmplete Mini Tablette ist identisch zu der Zusammensetzung der normalen cOmplete Tablette.
cOmpleteProteasehemmer-Cocktail wird als Komponente in Folgendem verwendet:
  • Extraktionspuffer zur Proteinextraktion aus Arabidopsis-Setzlingen
  • Radioimmunpräzipitationsassay(RIPA)-Puffer für die Isolation von Protein aus Lymphozyten
  • Extraktionspuffer für die Lyse von Protoplasten.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Verwenden Sie cOmplete Mini Proteasehemmer-Tabletten zum Schutz Ihrer Proteine vor zahlreichen Proteasen. In nur wenigen Minuten kann ungehemmte proteolytische Aktivität das Protein, das Sie in tagelanger Arbeit isoliert haben, abbauen. Jede dieser praktischen wasserlöslichen Tabletten enthält ein Proteasehemmergemisch, das die proteolytische Aktivität der meisten Zelltypen, einschließlich Tier-, Pflanzen-, Hefe- und Bakterienzellen, hemmt. Da kein Abwiegen oder Abmessen erforderlich ist, werden konstante Ergebnisse gewährleistet.
  • Praktisch: Drücken Sie die schnelllösliche Tablette einfach durch die Folienverpackung des EASYpack in Ihren Puffer.
  • Umfassender Schutz: Sofortiger Schutz von Proteinen vor zahlreichen Proteasen.
  • Flexibel: Schutz von Proteinen in Extrakten aus praktisch allen Geweben oder Zellen, einschließlich von Tieren, Pflanzen, Hefen, Bakterien oder Schimmelpilzen.
  • Sicher: Die Auswahl nicht toxischer Hemmstoffe stellt kein Risiko für das Umfeld dar.
Verpackung
20 einzeln verpackte cOmplete Proteasehemmer-Cocktailtabletten in Blisterpackungen.
Komponenten
Proprietäres Gemisch aus verschiedenen Proteasehemmern mit breiter Hemmspezifität.
Physikalische Form
Tabletten in Blisterpackungen
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: 1 Tablette je 50 ml Extraktionslösung
Arbeitslösung: Handhabung
Drücken Sie die Tablette mit der Unterseite Ihres Daumens (nicht mit dem Fingernagel) vorsichtig durch die Folienpackung, um ein Zerbrechen der Tabletten zu verhindern.
Herstellung von Arbeitslösung
Eine cOmplete Tablette reicht für die Hemmung der proteolytischen Aktivität in 50 ml Extraktionslösung. Bei sehr hoher proteolytischer Aktivität sollte eine Tablette je 25 ml Extraktionspuffer verwendet werden. Die Tabletten können dem Extraktionsmedium direkt zugegeben werden. Alternativ kann eine Stammlösung (Konzentration 25 x) hergestellt werden.
Herstellung von Stammlösung (Konzentration 25 x)
Lösen Sie eine cOmplete Tablette in 2 ml destilliertem Wasser oder in 2 ml 100 mM Phosphatpuffer, pH-Wert 7,0.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Die Stammlösung kann 1 bis 2 Wochen bei 2 bis 8 °C oder mindestens 12 Wochen bei -15 bis -25 °C aufbewahrt werden.
Rekonstituierung
In wässrigen Puffern löslich oder kann direkt zum Extraktionsmedium gegeben werden. Alternativ können 25x-Stammlösungen in 2 ml Wasser oder 100 mM Phosphatpuffer mit pH-Wert 7,0 hergestellt werden. Die Stammlösung ist 1–2 Wochen bei 2 bis 8 °C oder mindestens 12 Wochen bei -15 bis -25 °C haltbar; kann auch in thiolhaltigen Lösungen bei 15 bis 25 °C verwendet werden.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2 bis 8 °C aufbewahren. (Auch eine Aufbewahrung bei -15 bis -25 °C ist möglich)
Rechtliche Hinweise
cOmplete is a trademark of Roche
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yuying Zhao et al.
Neurogastroenterology and motility : the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society, 32(9), e13895-e13895 (2020-06-10)
Hirschsprung's disease (HSCR) is a congenital gastrointestinal disorder, characterized by enteric ganglia absence in part or entire of the colon, due to abnormal colonization and migration of enteric neural crest cells (ENCCs) during development. Currently, besides surgery which is the
Sinead Toomey et al.
Journal of translational medicine, 18(1), 99-99 (2020-02-24)
An increasing number of anti-cancer therapeutic agents target specific mutant proteins that are expressed by many different tumor types. Successful use of these therapies is dependent on the presence or absence of somatic mutations within the patient's tumor that can
Mingwei Ni et al.
Glia, 59(5), 810-820 (2011-02-26)
As the two major glial cell types in the brain, astrocytes and microglia play pivotal but different roles in maintaining optimal brain function. Although both cell types have been implicated as major targets of methylmercury (MeHg), their sensitivities and adaptive
Yanke Chen et al.
Nature cell biology, 22(10), 1276-1285 (2020-10-03)
Breast cancer brain metastasis (BCBM) is a devastating disease. Radiation therapy remains the mainstay for treatment of this disease. Unfortunately, its efficacy is limited by the dose that can be safely applied. One promising approach to overcoming this limitation is
EL1-like casein kinases suppress ABA signaling and responses by phosphorylating and destabilizing the ABA receptors PYR/PYLs in Arabidopsis
Chen HH, et al.
Molecular plant, 11(5), 706-719 (2018)
Verwandter Inhalt
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.