Fortfahren mit
P8215
Proteasehemmer-Cocktail
DMSO solution, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic and metalloproteases, for use with fungal and yeast extracts, DMSO solution
Protease Inhibitor Cocktail
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
Proteaseinhibitor-Mix
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.54
EC Number:
200-664-3
MDL number:
Form:
DMSO solution
Solubility:
water: soluble
Storage temp.:
−20°C
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Proteasehemmer-Cocktail, for use with fungal and yeast extracts, DMSO solution
Quality Segment
form
DMSO solution
input
plant, fungi and insect sample(s)
solubility
water: soluble
storage temp.
−20°C
General description
Der Proteaseinhibitor-Cocktail für Pilz- und Hefeextrakte ist eine Mischung aus Proteaseinhibitoren in DMSO-Lösung. Dieser Cocktail wurde zur Verwendung bei Pilz- und Hefeproben optimiert, insbesondere für Saccharomyces cerevisiae-Zellen. Ein ml des Cocktails wird für die Hemmung von Proteasen aus 20 g Hefe empfohlen.
Application
Der Proteaseinhibitor-Cocktail wird als Komponente verwendet in:
  • FA-Puffer zum Waschen von Sphäroplasten, um eine durchschnittliche DNA-Fragmentgröße für die Chromatin-Immunpräzipitation (Chip)zu erhalten
  • Kaliumphosphatpuffer (PBS) zum Aufschluss von Chitin
  • Extraktionspuffer zum Mahlen von pulverisiertem Mycel für Co-Immunpräzipitationsanalysen
Biochem/physiol Actions
Hemmt Serin-, Cystein-, Aspartat- und Metallproteasen.
Features and Benefits
  • Breite Spezifizität: hemmt ein breites Spektrum von Proteasen, was zu einem umfassenden Schutz von Pilz- und Hefeextrakten führt.
  • An Saccharomyces cerevisiae-Zellen geprüft: Der Cocktail wurde zur Verwendung mit diesem häufig untersuchten Hefestamm optimiert.
  • Praktische Verpackung: in einer 1- oder 5-ml-Glasflasche für leichte Handhabung und Lagerung erhältlich.
  • Gebrauchsfertige Lösung: Dieser Cocktail wird in DMSO-Lösung zum sofortigen Gebrauch in Proteaseinhibitionsassays geliefert.
  • Wirksame Hemmung: Jede Komponente des Cocktails wurde aufgrund ihrer spezifischen hemmenden Eigenschaften sorgsam ausgewählt, um zuverlässige und gleichbleibende Ergebnisse zu gewährleisten.
Physical form
Lösung in DMSO
Preparation Note
Zur Hemmung von Proteasen, die aus 20  g Hefe gewonnen wurden, wird 1 mL empfohlen.
Other Notes
AEBSF, 100 mM
E-64, 1,4 mM
Pepstatin A, 2,2 mM
1,10-Phenanthrolin, 500 mM
Dieses Produkt ist nur für Forschungs- und Entwicklungszwecke bestimmt und nicht für Arzneimittelanwendungen, häuslichen Gebrauch oder sonstige Zwecke vorgesehen. Informationen zu den Gefahren und zur sicheren Handhabung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Gemisch von Proteasehemmern mit breiter Spezifität zur Hemmung von Serin-, Cystein-, Aspartat- und Metalloproteasen. Enthält 4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid (AEBSF), Pepstatin A, E-64 und 1,10-Phenanthrolin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P8340P8849P1860
description
for use with fungal and yeast extracts, DMSO solution
description
for use with mammalian cell and tissue extracts, DMSO solution
description
for use in purification of Histidine-tagged proteins, DMSO solution
description
for use in tissue culture media, DMSO solution
form
DMSO solution
form
DMSO solution
form
DMSO solution
form
DMSO solution
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Proteasehemmer-Cocktail
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. Brighton, United Kingdom
    • Reviews 5
    • Votes 4
    5 out of 5 stars.
    Great for IPs (from yeast extracts).
    Works great in immuno-precipitations from yeast extracts,
    Helpful?