Fortfahren mit
539134
Protease Inhibitor Cocktail III
EDTA-Free, liquid, for the inhibition of aspartic, cysteine, and serine proteases and aminopeptidases in mammalian cells and tissues.
Synonym(e):
EDTA-freier Proteaseinhibitor-Mix, Proteaseinhibitor-Cocktail-III
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 126,00
1 set
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 577,00
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 910,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Form:
liquid
Solubility:
water: soluble
Storage temp.:
−20°C
€ 126,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Protease-Inhibitor-Cocktail-Set III, EDTA-frei, Protease inhibitor cocktail III, EDTA-free for inhibiting aspartic, cysteine, and serine proteases as well as aminopeptidases in mammalian cells and tissues.
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
water: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Hinweis: erhältlich als 1 x 1 ml oder im Set mit 5 x 1 ml.
Dieses Protease-Inhibitor-Cocktail-Set ist ein speziell formulierter Cocktail aus sechs Protease-Inhibitoren mit breiter Spezifität für die Hemmung von Asparagin-, Cystein- und Serinproteasen sowie Aminopeptidasen. Dieser Cocktail wird empfohlen für die Verwendung mit Säugetierzellen und Gewebeextrakten, eignet sich jedoch auch für Bakterienextrakte. Es ist als einzelnes Fläschchen oder im Set mit 5 Fläschchen erhältlich. Jedes Fläschchen enthält 1 ml Protease-Inhibitor-Cocktail, der in DMSO mit einer kleinen Menge Wasser gelöst ist.
Application
Das Proteaseinhibitor-Cocktail-Set III, EDTA-frei, wurde wie folgt verwendet:
  • als Komponente im CelLytic MT Zelllysereagenz oder Lysepuffer zur Homogenisierung von Nieren-Organoiden für die Immunblot-Analyse
  • als Komponente im Homogenisierungspuffer zur Homogenisierung von zerkleinertem M. quadriceps femoris von Mäusen
  • in Lysepuffer zur Extraktion von Proteinen für das Immunblotting
Biochem/physiol Actions
Hemmt ein breites Spektrum von Serin-, Cystein- und Asparaginproteasen sowie Aminopeptidasen.
Proteaseinhibitor-Cocktails und spezialisierte Proteaseinhibitoren spielen bei verschiedenen, von Wissenschaftlern durchgeführten Proteomik-Studien eine entscheidende Rolle. Diese Studien umfassen die Expression und Charakterisierung von Proteinen, die Entdeckung von Biomarkern, die Identifizierung posttranslationaler Veränderungen, die Profilerstellung der Proteinexpression und quantitative Proteinmessungen. Der Einschluss eines Proteaseinhibitor-Cocktails oder eines spezifischen Proteaseinhibitors garantiert die Erhaltung der Proteinintegrität und ermöglicht so eine genaue Folgeanalyse und umfassende Probencharakterisierung.
Features and Benefits
  • EDTA-frei: empfohlen für IMAC-Anwendungen.
  • Flexibel: kompatibel mit bakteriellen Extrakten, Säugetierzellextrakten und Gewebeextrakten.
  • Schnell: keine Wartezeit, bis sich die Tabletten aufgelöst haben.
  • Wirtschaftlich: gebrauchsfertiges Format reduziert Verschwendung.
  • Effektiv: ein ml reicht für ca. 20 g Gewebe.
  • Vollständig: enthält sechs Proteaseinhibitoren zur Hemmung von Aspartat-, Cystein- und Serinproteasen sowie Aminopeptidasen.
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
539137535140535142
form
liquid
form
lyophilized
form
liquid
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F - (refers to pure substance)
flash_point_c
87 °C - (refers to pure substance)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Learn tips and tricks for how to properly use inhibitors including how to select the right inhibitor and how to plan experiments with inhibitors.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
539134-1ML07790788051280
539134-10ML04053252042799
539134-1SET07790788059750
Questions
  1. is this cocktail used as 1000X or 100X?
    1 answer
    1. One ml is sufficient for approximately 20 g tissue. Alternatively, depending on the application, it can be used effectively with a dilution factor in the range of 1:100-1:2000. The optimal working concentration should be determined for each individual application. A dilution of 1:200 typically works well as a starting concentration. A list of components with the corresponding concentrations are provided below.