Merck
05892791001
Roche
cOmplete ULTRA-Mini-Tabletten, EDTA-freier Proteasehemmer-Cocktail in EASYpacks
Tablets supplied in foil blister packs.
Synonym(e):
Proteaseinhibitor
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.21
Form
tablet
Verpackung
pkg of 30 tablets (individually packed in foil blister packs)
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
immunoblotting: suitable
western blot: suitable
Löslichkeit
water: soluble
Absorption
0.4 at 280 nm (1x solution)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Rekombinante Proteine können während der Expression teilweise abgebaut werden. Lösliche Abbauprodukte werden einer Co-Aufreinigung unterzogen und führen zu nicht-homogenen Proteinpräparationen mit Proteinfragmenten in unterschiedlichen Längen. Da jedoch gerade Metalloproteasen (beispielsweise) in Bakterien vorherrschend sind, kann bei manchen Techniken keine EDTA verwendet werden.
Die EDTA-freien cOmplete ULTRA-Mini-Tabletten enthalten den leistungsstärksten Proteasehemmer-Cocktail zum optimalen Schutz Ihrer Proteine vor einem Protease-Abbau. Die Tabletten werden in EASYpack Blisterverpackungen geliefert. EASYpacks stellen die praktischste Lieferform dar – Einzeltabletten lassen sich leicht durch die Blisterfolie direkt in den Puffer drücken. Eine EDTA-freie cOmplete ULTRA-Mini-Tablette reicht für 10 ml einer Extraktionslösung aus.
Die EDTA-freien cOmplete ULTRA-Mini-Tabletten sind mit cOmplete ULTRA-Mini-Tabletten identisch; der einzige Unterschied besteht darin, dass sie keine EDTA oder andere Chelatbildner (z. B. EGTA) enthalten.
Spezifität
Zur Hemmung von Serin-, Cystein- und Aspartatproteasen. Metalloproteasen werden nicht gehemmt.
Anwendung
Während der Zelllyse und Aufreinigung besteht das Risiko, dass Zielproteine von in Zellen natürlich vorkommenden Proteasen gespalten werden. Um sicherzustellen, dass Proteine in voller Länge gewonnen werden, werden cOmplete ULTRA-Tabletten zur Hemmung eines weiteren Spektrums von Proteasen verwendet. Diese neue Formulierung weist infolge ihres breiteren Inhibitorspektrums im Vergleich zu den standardmäßigen cOmplete-Tabletten die höchsten Hemmverhältnisse auf.
Dieser neue Proteasehemmer-Cocktail hemmt jetzt auch Aspartatproteasen sowie Serin- und Cysteinproteasen. cOmplete ULTRA-Tabletten wurden für maximale Effizienz an verschiedenen Zelltypen entwickelt. Ihre optimale Leistung wird in Lysaten von Bakterien, Hefe, Insektenzellen und einem breiten Bereich höherer Zelllinien gewährleistet.
Diese Tablette enthält keine EDTA, weshalb keine Metallproteasen gehemmt werden.
Für die Aufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen mittels immobilisierter Metall-Affinitätstschromatographie (IMAC) wird diese EDTA-freie Tablette für Anwendungen empfohlen, bei denen nicht mit EDTA kompatible IMAC-Harze eingesetzt werden. Alternativ kann die EDTA-enthaltende cOmplete ULTRA-Mini-Tablette auch in Kombination mit dem neuen EDTA-kompatiblen Chromatographiematerial von Roche, cOmplete His-Tag Aufreinigungsharz, verwendet werden.
cOmplete ULTRA-Mini-Tabletten, EDTA-freier Proteasehemmer-Cocktail in EASYpacks dient als Komponente in
  • Homogenisierungspuffer für Muskelproben zur Probenvorbereitung für Immunoblots
  • Puffer für Radioimmunpräzipitationsassays (RIPA-Puffer) für die Proteinextraktion aus Gehirnproben für Western Blots
  • Lysepuffer für die Präparation von Lysat aus humanen embryonalen Nierenzellen 293 (HEK293) für Western Blots
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Schutz wertvoller Proteine.
cOmplete ULTRA bietet eine noch wirkungsvollere Proteasehemmung in eukaryotischen, Hefe- und Bakterienzelllysaten.
  • Warum sich mit weniger begnügen?
Signifikante Vorteile durch 7 leistungsstarke Proteasehemmer – mehr als in anderen EDTA-freien Inhibitor-Tabletten.
  • Schutz vor zahlreichen Proteasen.
Serin-, Cystein- und Asparaginproteasen werden zuverlässig gehemmt.
  • Bequemes und sicheres Tablettenformat.
Das Wiegen kleiner Mengen einzelner Hemmer, die eventuell gefährlich sind, entfällt. Es wird einfach eine Tablette aus dem Blister zum Puffer gegeben.
Komponenten
Proprietäres Gemisch aus verschiedenen Proteasehemmern mit breiter Hemmspezifität.
Physikalische Form
Tabletten in Blisterverpackungen. Jede Tablette reicht für 10 ml einer Extraktionslösung aus.
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: 1 Tablette pro 10 ml Extraktionslösung
Arbeitslösung: Handhabung
Die Tablette vorsichtig mit dem Daumen (nicht mit dem Fingernagel) durch die Folienverpackung drücken, um ein Auseinanderbrechen der Tablette zu vermeiden.
Ansetzen der Arbeitslösung
Eine einzelne Tabelle reicht aus, um die proteolytische Aktivität in einer 10-ml-Extraktionslösung zu hemmen. Bei sehr hoher proteolytischer Aktivität sollten für einen 10-ml-Extraktionspuffer 2–3 Tabletten verwendet werden. Die Tabletten können dem Extraktionsmedium direkt zugegeben werden.
Stammlösung (2-fache Konz.)
Als Alternative zur direkten Verwendung mit Lysaten kann mit dem folgenden Verfahren eine Stammlösung mit zweifacher Konzentration hergestellt werden:
• Eine EDTA-freie cOmplete ULTRA-Mini-Tablette in 5 ml bidestilliertes Wasser in einem PE- oder PP-Röhrchen geben.
• 3 Minuten bzw. bis sich die Tablette vollständig aufgelöst hat vortexen.
• Die Stammlösung ist auch dann gebrauchsfertig, wenn in der Lösung noch sehr kleine Partikel zu sehen sind. Diese Partikel haben keinen Einfluss auf die Hemmwirkung der Tabletten.
• Diese Stammlösung ist bei einer Lagerung bei 2 bis 8 °C 4 Wochen und bei einer Lagerung bei -15 bis -25 °C ebenfalls mindestens 4 Wochen lang stabil.
• Während der Lagerung der zweifach konzentrierten Lösung kann es zu einer Sedimentierung der Partikel kommen. Die Stammlösung vor dem Gebrauch kurz vortexen.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Die Stammlösung in Wasser ist bei einer Lagerung bei 2 bis 8 °C 4 Wochen und bei einer Lagerung bei  -15 bis -25 °C ebenfalls mindestens 4 Wochen lang stabil.
Rekonstituierung
In wässrigen Puffern löslich oder kann direkt zum Extraktionsmedium gegeben werden. Für die Stammlösung nur Wasser verwenden.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Rechtliche Hinweise
cOmplete is a trademark of Roche
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pearl Lee et al.
Nature communications, 11(1), 498-498 (2020-01-26)
Tumour cells frequently utilize glutamine to meet bioenergetic and biosynthetic demands of rapid cell growth. However, glutamine dependence can be highly variable between in vitro and in vivo settings, based on surrounding microenvironments and complex adaptive responses to glutamine deprivation.
Bryan Frey et al.
Journal of neurochemistry, 157(4), 872-888 (2020-08-11)
Bimolecular fluorescence complementation (BiFC) was introduced a decade ago as a method to monitor alpha-synuclein (α-syn) oligomerization in intact cells. Since then, several α-syn BiFC cellular assays and animal models have been developed based on the assumption that an increase
Xiaofeng Guo et al.
Molecular cancer, 19(1), 83-83 (2020-05-08)
Accumulating evidence suggests that circular RNAs (circRNAs) are important participants in cancer progression. However, the biological processes and underlying mechanisms of circRNAs in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) are unclear. CircRNAs were verified by Sanger sequencing. Colony formation, 5-Ethynyl-2'-deoxyuridine (EdU), and
Koichi Ogura et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 27(4), 1184-1194 (2020-11-25)
Desmoplastic small round cell tumor (DSRCT) is a highly lethal intra-abdominal sarcoma of adolescents and young adults. DSRCT harbors a t(11;22)(p13:q12) that generates the EWSR1-WT1 chimeric transcription factor, the key oncogenic driver of DSRCT. EWSR1-WT1 rewires global gene expression networks
The tumor suppressor HHEX inhibits axon growth when prematurely expressed in developing central nervous system neurons
Simpson MT, et al.
Molecular and Cellular Neurosciences, 68, 272-283 (2015)