Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.54
Form:
lyophilized
Solubility:
water: soluble
Storage temp.:
−20°C
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Protease-Inhibitor-Cocktail-Set V, EDTA-frei, A cocktail of four protease inhibitors for the inhibition of serine, cysteine, but not metalloproteases.
Quality Segment
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
solubility
water: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Ein Cocktail aus vier Protease-Inhibitoren für die Hemmung von Serin- und Cysteinproteasen, jedoch keine Metallproteasen. Jedes Fläschchen in 1 ml 1 ml H2O rekonstituieren, um eine 100X-Stammlösung zu erhalten. 1X-Stammlösung enthält 500 µ;M AEBSF, HCl (Best.-Nr.<;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-101500&;#124;[/islink]">;101500<;/A>;), 150 nM Aprotinin (Best.-Nr.<;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-616370&;#124;[/islink]">;616370<;/A>;), 1 µ;M E-64 (Best.-Nr.<;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-324890&;#124;[/islink]">;324890<;/A>;) und 1 µ;M Leupeptin-Hemisulfat (Best.-Nr.<;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-108975&;#124;[/islink]">;108975<;/A>;). Wird mit einem Datenblatt geliefert.
Biochem/physiol Actions
Hemmt Serin- und Cysteinproteasen. Hemmt keine Metalloproteasen.
Primärziel
Serin, und Cysteinproteasen, aber keine Metallproteasen
Serin, und Cysteinproteasen, aber keine Metallproteasen
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Preparation Note
Jedes Fläschchen in 1 ml H₂;O rekonstituieren, um eine 100X-Stammlösung zu erhalten.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Protease-Inhibitor-Cocktail-Set V, EDTA-frei
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3