Merck
P2714
Protease Inhibitor Cocktail
lyophilized powder, for the inhibition of serine, cysteine and metallo-proteases, for general use, lyophilized powder
Synonym(e):
Proteaseinhibitor-Cocktail aus Rinderlunge, Proteaseinhibitor-Mix
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Form:
lyophilized powder
Solubility:
water: soluble
Storage temp.:
−20°C
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Proteasehemmer-Cocktailpulver, for general use, lyophilized powder
biological source
bovine lung
form
lyophilized powder
solubility
water: soluble
storage temp.
−20°C
Quality Level
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
P8465I3911P1860
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
DMSO solution
biological source
bovine lung
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
General description
Dieser Proteaseinhibitor-Cocktail wurde für den allgemeinen Gebrauch optimiert und geprüft. Er besteht aus wasserlöslichen Proteaseinhibitoren, die Serin-, Cystein- und Metalloproteasen wirksam hemmen. Dieses Produkt wird als lyophilisiertes Pulver bereitgestellt.
Application
Proteaseinhibitor-Cocktail-Pulver wird als Komponente verwendet:
  • in Puffer für Radioimmunopräzipitationsassays zur Lyse von Kristallinproben der Augenlinse von Vögeln für die Western-Blot-Analyse[1]
  • in Phosphatpufferlösung (PBS) zum Mahlen von Blättern, die rekombinante Proteine exprimieren, um virusähnliche Partikel (VLPs) aufzureinigen[2]
  • in PBS zur Auflösung einer lyophilisierten Hautsekretprobe von A. loloensis zur Peptidaufreinigung[3]
  • in 0,1 M NaCl-Lösung, um Hautsekrete von Fröschen zu waschen und zu sammeln[3]
Biochem/physiol Actions
Die Bestandteile dieser Mischung wie AEBSF und Aprotinin hemmen Serinproteasen, unter anderem Trypsin, Chymotrypsin und Plasmin. Bestatin hemmt Aminopeptidasen. E-64 wirkt gegen Cysteinproteasen. EDTA hemmt Metallproteasen. Leupeptin wirkt sowohl gegen Serin- als auch Cysteinproteasen.
Hemmt Serin-, Cystein- und Metallproteasen.
Preparation Note
Dieses Produkt wird als lyophilisiertes Pulver bereitgestellt. Eine Flasche ermöglicht die Zubereitung von 100 mL einer Cocktaillösung.
Eine Flasche ergibt 100 mL des Cocktails, eine Menge, die zur Hemmung der Proteasen in ca. 20 g Zellmasse ausreicht.
Nicht alle Extrakte enthalten dieselbe Zahl endogener Enzyme und ggf. muss die Menge des benötigten Cocktails angepasst werden.
Other Notes
Diese Mischung enthält folgende Bestandteile:
2 mM AEBSF
0,3 μM Aprotinin
116 μM Bestatin
14 μM E-64
1 mM EDTA
1 μM Leupeptin
Jede Komponente hat spezifische hemmende Eigenschaften.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Arzneimittel-, Haushalts- oder sonstigen Gebrauch vorgesehen. Informationen zu den Gefahren und zur sicheren Handhabung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Disclaimer
Das lyophilisierte Pulver ist bei einer Lagertemperatur von -20 °C 4 Jahre lang haltbar.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Five novel antimicrobial peptides from skin secretions of the frog, Amolops loloensis
Wang M, et al.
Journal of biological and chemical chronicles, 155(1), 72-76 (2010)
Safety and immunogenicity of plant-produced African horse sickness virus-like particles in horses
Dennis SJ, et al.
Veterninary Research, 49(1), 1-6 (2018)
F Maier et al.
Osteoarthritis and cartilage, 27(9), 1382-1391 (2019-05-24)
Given the structural changes associated with the progression of Osteoarthritis (OA), we hypothesized that patterns of through-thickness, large-strain shear evolve with early-stage OA. We therefore aimed to determine whether and how patterns of shear strains change during early-stage OA to
Céline Méhats et al.
PloS one, 3(10), e3445-e3445 (2008-10-23)
Prolonged neonatal exposure to hyperoxia is associated with high mortality, leukocyte influx in airspaces, and impaired alveolarization. Inhibitors of type 4 phosphodiesterases are potent anti-inflammatory drugs now proposed for lung disorders. The current study was undertaken to determine the effects
Giorgio Ramadori et al.
Nature communications, 10(1), 3545-3545 (2019-08-09)
Tens of millions suffer from insulin deficiency (ID); a defect leading to severe metabolic imbalance and death. The only means for management of ID is insulin therapy; yet, this approach is sub-optimal and causes life-threatening hypoglycemia. Hence, ID represents a
Artikel
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
Verwandter Inhalt
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Questions
1–10 of 15 Questions  
  1. What reagent and volume do I reconstitute this vial?
    1 answer
    1. One bottle prepares 100 mL of cocktail solution. The product is packaged in a 10 mL serum vial with a crimp cap. Dissolve the contents of the vial in 10 mL of water or of any working lysis buffer, then transfer to another container for dilution to 100 mL.
      Helpful?
  2. In un estratto vegatale di 1 mL quanto microL devo aggiungere di cocktail?
    1 answer
    1. Not all extracts contain the same levels of endogenous enzymes, so it is necessary to empirically determine the required volume of cocktail. For reference, one mL of the P2714 cocktail solution is recommended for the inhibition of endogenous enzymes equivalent to 1 mg of USP pancreatin. One bottle is recommended for the inhibition of proteases present in a maximum of 20 g of cell extract.
      Helpful?
  3. what is the concentration of P2174 per skin/tissue piece?
    1 answer
    1. We do not measure the concentration of P2714 per skin/tissue piece. Instead, the measured components are: AEBSF at 2 mM, Aprotinin at 0.3 μM, Bestatin at 116 μM, E-64 at 14 μM, Leupeptin at 1 μM and EDTA at 1 mM. The amount in each vial is 89 mg. This material is very hygroscopic. It is recommended to prepare the entire package rather than attempt to weigh out specific amounts.
      Helpful?
  4. How much PIC do I need to use in salivary samples for Western Blot?
    1 answer
    1. One bottle of the lyophilized powder makes 100 mL of the cocktail. For salivary samples, a 1:500 dilution factor has been known to work well.
      Helpful?
  5. Hi Dose this product P2714, include EDTA? what proteases do it inhibit? Thanks, Camilla
    1 answer
    1. P2714 includes EDTA at 1 mM. The components of this mixture, such as AEBSF and aprotinin, act to inhibit serine proteases, including trypsin, chymotrypsin, and plasmin among others. Bestatin inhibits aminpeptidases. E-64 acts against cystein proteases. EDTA is an inhibitor of metalloproteases. Leupeptin acts against both serine and cystein proteases.
      Helpful?
  6. Wie löse ich das Pulver in 100 ml aqua dest???? Wie lagere ich das dann?
    1 answer
    1. This product is packaged in a 10 mL serum vial with a crimp cap. Dissolve the contents of the vial in 10 mL of water or working buffer, then transfer to another container for dilution to 100 mL. Store the solution in working aliquots for at least 1 month -20 C, to avoid repeated freeze/thaw cycles. See the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/212/061/p2714dat-ms.pdf
      Helpful?
  7. I intend on taking 1mL samples of blood to give serum and test hormone levels in these samples. Should I add the solubilised protease inhibitor cocktail (p2714) directly to the blood or after centrifugation (which could be a few hours later)?
    1 answer
    1. A short delay may be negligible, however, it would not be detrimental to add protease inhibitors to whole blood samples if an extended delay is anticipated. This would ensure the best results. Please see the link below to review a publication of a similar nature:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6817059/
      Helpful?
  8. How much powder is in each bottle?
    1 answer
    1. The amount in each vial is 89 mg. This material is very hygroscopic. It is recommended to prepare the entire package rather than attempt to weigh out specific amounts.
      Helpful?
  9. What is the difference between Protease Inhibitors S8820 and P2714?
    1 answer
    1. S8820 is the tablet version of P2714.
      Helpful?
  10. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
1–10 of 15 Questions  