Wichtige Dokumente
P2636
Poly-L-Lysin -hydrobromid
suitable for cell culture and bioconjugation, Mol wt 30,000-70,000
Synonym(e):
L-Lysine homopolymer hydrobromide
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Poly-L-Lysin -hydrobromid, mol wt 30,000-70,000
Form
powder
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
30,000-70,000
Methode(n)
bioconjugation: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<10% water (Karl Fischer)
Farbe
white to faint yellow
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow (50 mg/mL, water, Clear, Colorless to light yellow
)
Funktionelle Gruppe
amine
carboxylic acid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChIKey
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Poly-L-Lysin, das aus der natürlich vorkommenden Aminosäure L-Lysin gewonnen wird, ist in verschiedenen Formen erhältlich. Dies ermöglicht eine individuelle Anpassung in Bezug auf das Molekulargewicht und die Form. Als synthetisches, positiv geladenes Polymer ist es in zwei Enantiomeren vorhanden, Poly-D-Lysin und Poly-L-Lysin, die beide ihre einzigartigen Anwendungen haben.
In der Formulierungsforschung erweist sich Poly-L-Lysin als wertvoll bei der Verabreichung von Nukleinsäuren. Seine positive Ladung, die auf dem ε-Amin an seiner Seitenkette bei physiologischem pH zurückzuführen ist, ermöglicht es, Plasmid-DNA effektiv auf der Grundlage der Salzkonzentration zu kondensieren. Poly-L-Lysin scheint für den Gentransport geeignet zu sein, unmodifizierte Versionen wurden jedoch mit einer geringen Transfektionseffizienz und Zytotoxizität in Verbindung gebracht.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Poly-L-Lysin eine vielseitige Lösung in der Zellkultur- und Formulierungsforschung bietet, die die Zelladhäsion verbessert, den Gentransport ermöglicht und wesentlich zu Fortschritten der Forschung in den Bereichen Biochemie und Zellbiologie beiträgt.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kann in der Forschung in den Bereichen Metabolomik und Biochemie verwendet werden
- Hochwertige Verbindung, geeignet für verschiedene Forschungsanwendungen
Komponenten
Vorsicht
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Vergleichbares Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.