Fortfahren mit
P7890
Poly-L-Lysin -hydrobromid
mol wt 15,000-30,000 by viscosity
Synonym(e):
L-Lysine homopolymer hydrobromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
mol wt
15,000-30,000 by viscosity
color
white to off-white
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChI key
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Application
Poly-L-Lysin-Polymere können zur Erhöhung der Zelladhäsion an festen Substraten, zur Konjugation an Methotrexat für einen verbesserten Arzneimitteltransport, zur Mikroverkapselung von Inselzellen, für die Mikroverkapselungstechnologie, zur Beschichtung von Glas-Objektträgern für Mikroarrays und für Chromosomenaufbereitungen eingesetzt werden. Poly-L-Lysin mit niedrigerem Molekulargewicht (30.000–70.000) ist in Lösung weniger viskos, allerdings bieten höhermolekulare Ausführungen mehr Bindungsstellen pro Molekül.
Biochem/physiol Actions
Poly-L-Lysin ist ein unspezifischer Bindungsfaktor für Zellen und erhöht die Zelladhäsion an festen Substraten, indem es die elektrostatische Wechselwirkung zwischen negativ geladenen Ionen der Zellmembran und der Kulturoberfläche verstärkt. Nach der Absorption an die Zellkulturoberfläche erhöht Poly-L-Lysin die Anzahl der positiv geladenen Zellbindungsstellen. Bei Zellen, die Poly-L-Lysin verdauen können, sollte Poly-D-Lysin als Bindungsfaktor verwendet werden.
Preparation Note
Dieses Produkt hat ein Molekulargewicht von 15.000–30.000. Das Produkt zur Entfernung von HBr in einem neutralen Puffer lösen und dialysieren, um die Salze zu entfernen. Keine der Poly-L-Lysin-Produkte waren Trifluoressigsäure ausgesetzt; sie werden dialysiert, um jegliche Monomere, Dimere oder Trimere zu entfernen, was mittels Dünnschicht-Chromatographie bestätigt wird. Generell gilt: Um dieses Produkt als Bindungsfaktor zu verwenden, 50 mL steriles Wasser für Gewebekulturen zu 5 mg Polylysin geben und die Oberfläche unter aseptischen Bedingungen mit 1 mL Lösung je 25 cm2 beschichten. Nach 5 Minuten die Lösung durch Aspiration entfernen und die Oberfläche gründlich abspülen. Die Oberfläche vor dem Aufbringen von Zellen und Medium zwei Stunden trocknen lassen.
Analysis Note
Das Molekulargewicht basiert auf der Viskosität und wurde auch mittels MALLS analysiert.
Other Notes
Poly-L-Lysin ist ein positiv geladenes Aminosäurepolymer mit etwa einem HBr pro Lysin-Rest. Das Hydrobromid ermöglicht die kristalline, wasserlösliche Form des Poly-L-Lysins. Eine geringe Produktmenge kann in der β-Struktur zu finden sein, da das HBr die Wasserstoffbindung zwischen Aminogruppen und den Carboxylgruppen oder N oder O enthaltenden Gruppen beeinträchtigt.
Disclaimer
Sterile Lösungen sind bei Lagerung zwischen 2 und 8 °C bis zu 2 Jahre haltbar. Das Lyophilisat sollte bei -20 °C aufbewahrt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P6516P1274P0879
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
-
mol wt
15,000-30,000 by viscosity
mol wt
≤15,000 by MALLS, 4,000-15,000 by viscosity
mol wt
70,000-150,000 by viscosity
mol wt
1,000-5,000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-L-Lysin -hydrobromid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. 御社の製品 ポリ-L-リシン 臭化水素酸塩 mol wt 15,000-30,000 by viscosity (P7890)を用いて化学修飾を行おうと考えております。この製品はHBr塩ですが,分子量に塩の重量は含まれていますでしょうか?また平均分子量が分かっている場合は教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
    1 answer
    1. Yes, the molecular weight (Mw) includes the weight of the salt. The Mw is tested for each lot as per the Certificate of Analysis.
      Please see the link below to access a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/p7890#product-documentation