Fortfahren mit
P6407
Poly-ᴅ-Lysine Hydrobromide
synthetic, mol wt 70,000-150,000, powder, γ-irradiated, suitable for cell culture, BioXtra
Synonym(e):
PDL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
10 x 5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 660,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
0.016—0.032 mmol lysine
Mol wt:
70,000-150,000
€ 115,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Poly-D-Lysin -hydrobromid, mol wt 70,000-150,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
product line
BioReagent, BioXtra
form
lyophilized powder
mol wt
70,000-150,000
packaging
pkg of 10 X 5 mg, pkg of 5 mg
concentration
0.016—0.032 mmol lysine
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
4 μg/cm2
impurities
<10% water (by Karl Fischer)
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
InChI key
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
Application
Poly-D-Lysin-Polymere können zur Vorbereitung von Oberflächen für die Zellhaftung verwendet werden. Die D-Lysin-Polymere können auch mit Zellen verwendet werden, die Poly-L-Lysin-Polymere aufschließen und eine übermäßige Aufnahme von L-Lysin verursachen.
Dieses Produkt wird zur Verwendung als Trägerschicht (Substratum) in der Zellkultur empfohlen, wenn 0,5–1,0 ml einer 0,1 mg/ml Lösung zur Beschichtung von 25 cm2 verwendet werden. Produktausführungen mit niedrigerer Molekülmasse sind weniger viskos, Ausführungen mit einer höheren Molekülmasse bieten jedoch mehr Bindungsstellen pro Molekül.
Anwendungsgebiete von Poly-D-Lysin-Hydrobromid:
  • Als Beschichtung für Platten bei der Kultivierung von Glia-Vorläuferzellen aus Ratten (RGPCS)[1]
  • Zur Beschichtung von Flaschen und Platten bei der Kultivierung von Tanyzyten[2]
  • Zur Vorbereitung der Oberfläche von Deckgläsern zur Erleichterung der Zellanhaftung
Biochem/physiol Actions
Poly-D-Lysin(PDL)-Hydrobromid ist ein unspezifischer Bindungsfaktor für Zellen und erhöht die Zelladhäsion an festen Substraten, indem es die elektrostatische Wechselwirkung zwischen negativ geladenen Ionen der Zellmembran und der Kulturoberfläche verstärkt. Nach der Absorption an die Kulturoberfläche erhöht Poly-D-Lysin die Anzahl der positiv geladenen Zellbindungsstellen.
Features and Benefits
  • Mit Gammastrahlung (γ) sterilisiert.
  • Sterile Poly-D-Lysin-Lösungen können bei 2–8 ˚C drei Jahre lang gelagert werden.
Preparation Note
Dieses Produkt hat ein Molekulargewicht von 70.000-150.000 und ist zellkulturgetestet und gammabestrahlt. Zur Entfernung der HBr lösen Sie das Produkt in einem neutralen Puffer und dialysieren es, um die Salze zu entfernen. Um dieses Produkt als Bindungsfaktor zu verwenden, geben Sie 50 ml steriles Wasser für Gewebekulturen zu 5 mg Polylysin und beschichten die Oberfläche unter aseptischen Bedingungen mit 1 ml Lösung pro 25 cm2. Nach 5 Minuten entfernen Sie die Lösung durch Aspiration und spülen die Oberfläche gründlich ab. Lassen Sie die Oberfläche zwei Stunden trocknen, bevor Sie Zellen und Medium aufbringen.
Other Notes
Poly-D-Lysin ist ein positiv geladenes Aminosäurepolymer mit etwa einem HBr pro Lysin-Rest. Das Hydrobromid ermöglicht die kristalline, wasserlösliche Form des Poly-D-Lysins. Eine geringe Produktmenge kann in der β-Struktur vorliegen, da das HBr die Wasserstoffbindung zwischen Aminogruppen und den Carboxylgruppen oder N oder O enthaltenden Einheiten beeinträchtigt.
Disclaimer
Sterile Lösungen sind bei Lagerung zwischen 2 und 8 °C bis zu 2 Jahre haltbar. Sie sollten bei -20 °C aufbewahrt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P7405P1024P1149
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (chemical)
biological source
-
biological source
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
γ-irradiated
sterility
γ-irradiated
sterility
-
sterility
-
concentration
0.016—0.032 mmol lysine
concentration
0.016—0.032 mmol lysine
concentration
-
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder or solid
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-D-Lysin -hydrobromid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. 이 가루는 3차 증류수에 녹이면 될까요? 녹인 PDL은 -20에 보관하면 되나요?
    1 answer
    1. This product is tested for solubility in water at 50 mg/mL. The product, in solution, is quite stable when stored at 2-8°C. The freeze/thaw stability of this material has not been investigated. However, the thawing process may cause degradation. The product P4832 is a prepared solution that is stored refrigerated and assigned a 2 year shelf life.
      Please see the link below to review the product datasheet for additional information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/784/704/p6407pis.pdf
      Helpful?
  2. Comparitively which is better to use with Human embryonic kidney cells, P6407 or P2636?
    1 answer
    1. Comparison testing of these products on Human embryonic kidney cells has not been conducted. In general, P6407 is preferred due to the fact that P2636, provided in L form, is more susceptible to degradation by proteases secreted by cell lines compared to the d-form polymer provided in P6407.
      Helpful?
  3. Is there a standard method of determining the quality of the coating? (Particular focus should be placed on ensuring that the cells adhere as evenly as possible)
    1 answer
    1. As mentioned on the product detail page, this product is recommended as a cell culture substratum when using 0.5 - 1.0 mL of a 0.1 mg/mL solution to coat 25 cm2. Lower molecular weight versions of the product are less viscous, but high molecular weight versions provide more attachment sites per molecule.
      For more information on using this product for quality coating, please read through the product information sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/784/704/p6407pis.pdf
      Helpful?
  4. Does Product P6407, Poly-D-lysine hydrobromide, need to be dialyzed to remove the hydrogen bromide?
    1 answer
    1. The hydrogen bromide will not interfere with the cell growth.  The hydrogen bromide salts are used to make our poly-L-lysine solutions that are cell culture tested.  For these products, there is no interference in cell growth from the bromide.
      Helpful?
  5. Do you have a protocol for coating cell cultureware or glass coverslips/slides with Product P6407, Poly-D-Lysine?
    1 answer
    1. The protocol for coating surfaces with poly-D-lysine is the same as for poly-L-lysine.  The optimal conditions must be determined for each cell line and application. In general, the following steps can be used.1. Add 50 ml of sterile tissue culture grade water to 5 mg of poly-D-lysine.2. Aseptically coat culture surface with 0.5-1.0 ml of solution per 25 cm2. Rock gently to ensure even coating of the culture surface.3. After 5 minutes, remove solution by aspiration and thoroughly rinse surface with sterile tissue culture grade water.4. Allow to dry at least two hours before introducing cells and medium.
      Helpful?
  6. How should I store solutions of poly-lysine?
    1 answer
    1. Poly-lysine solutions (0.1 to 1 mg/ml) can be sterile-filtered (0.2 um) and should be stored at 2-8 °C.  Solutions should not be stored frozen as thawing can cause a decrease in the size (molecular weight range) of the polymer.
      Helpful?
  7. How long can I store poly-lysine coated slides or plates?
    1 answer
    1. Plates and/or slides can be stored after drying, protected from dust for up to 1 year.  Inspect the plates/slides to make sure there are no cracks in the coating prior to use.  Each lab should determine the maximum length of time for storage based on the application.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  9. How do I determine which molecular weight range of poly-lysine to use?
    1 answer
    1. Poly-lysine is used to coat surfaces to increase the charge present. The lower molecular weight poly-L-lysine (30-70 kD) is easier to use because it is less viscous in solution, but the higher molecular weight poly-L-lysine (>300 kD) provides more attachment sites per molecule. The mid-range product has a molecular weight range of 70-150 kD.  Please check the literature for information on the molecular weight range used for your cell type.
      Helpful?
  10. What protocol should I follow for coating Transwells with Product P6407, Poly-D-lysine dihydrochloride?
    1 answer
    1. The same protocol can be followed for coating plates with poly-lysine.  The transwell membrane is immersed in the poly-lysine solution.
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  