Merck
P4832
Poly-ʟ-Lysine Hydrobromide
synthetic, mol wt 150,000-300,000, solution, 0.01%, suitable for cell culture
Poly-L-lysine solution
Synonym(e):
PLL-Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.75
MDL number:
Biological source:
synthetic
Form:
solution
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
0.01%
Mol wt:
150,000-300,000
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Poly-L-Lysin -Lösung, mol wt 150,000-300,000, 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
synthetic
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
solution
mol wt
150,000-300,000
packaging
pkg of 50 mL
concentration
0.01%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)O)C(=O)[C@@H](N)CCCCN
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChI key
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
P4707P9155P6282
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
γ-irradiated
sterility
γ-irradiated
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
concentration
0.01%
concentration
0.01%
concentration
-
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
liquid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
General description
L-Lysin ist ein Homopolypeptid mit zwei enantiomeren Formen, L- und D-Lysin. Durch seine drei reaktiven Gruppen (die Carboxylsäure und die α- und ε-Amine) kann L-Lysin verschiedene verzweigte Polymerstrukturen erzeugen, darunter Dendrimere, verzweigtes Polylysin und hyperverzweigtes Polylysin (PLL). Poly-L-Lysin ist ein Polymer aus positiv geladenen Aminosäureresten, wobei jeder Lysin-Rest in der Regel ein HBr enthält.
Application
Anwendungsgebiete von Poly-L-Lysin:
  • Bei der Beschichtung von 96-Well-Platten zur Zellhaftung beim Testen der respiratorischen Burst-Aktivität.
  • Bei der Beschichtung von Deckgläsern aus Glas für die Immunfluoreszenzmarkierung von intrazellulären Strukturen.[1]
  • Zur Vorbehandlung einer 6-Well-Platte im Protokoll für die Satellitenzellisolierung.
  • Bei der Beschichtung von Deckgläsern für die Zelladhäsion in E14-Neuronkulturen zur Untersuchung des möglichen Wirkungsmechanismus von circRNA_01477 in Neuronen.
Poly-L-Lysin-Polymere können zur Erhöhung der Zelladhäsion an festen Substraten, zur Konjugation an Methotrexat für einen verbesserten Wirkstofftransport, zur Mikroverkapselung von Inselzellen, für die Mikroverkapselungstechnologie, zur Beschichtung von Glas-Objektträgern für Microarrays und für Chromosomenzubereitungen eingesetzt werden. Poly-L-Lysin (30.000-70.000) mit niedrigerem Molekulargewicht ist in Lösung weniger viskos, höhermolekulare Ausführungen bieten jedoch mehr Bindungsstellen pro Molekül.
Biochem/physiol Actions
Poly‐L‐Lysin (PLL) fungiert als polykationisches Polymere, das häufig für den Transport von Arzneimitteln, Genen usw. über die Zellmembran verwendet wird. Poly-L-Lysin (PLL) kann sich durch Interaktion mit anionischen Einheiten wie Polyanionen, Nukleinsäureketten und einigen Arzneimitteln an der Bildung von Polyelektrolytkomplexen (PECs) beteiligen.
Poly-L-Lysin ist ein unspezifischer Bindungsfaktor für Zellen und erhöht die Zelladhäsion an festen Substraten, indem es die elektrostatische Interaktion zwischen negativ geladenen Ionen der Zellmembran und der Kulturoberfläche verstärkt. Nach der Adsorption an die Zellkulturoberfläche erhöht Poly-L-Lysin die Anzahl der positiv geladenen Zellbindungsstellen. Bei Zellen, die Poly-L-Lysin verdauen können, sollte Poly-D-Lysin als Bindungsfaktor verwendet werden.
Preparation Note
Dieses Produkt wird als 0,01 % sterilfiltrierte Lösung in Wasser mit einer Molekülmasse von 150–300 kDa bereitgestellt. Nach der Beschichtung mit dieser Lösung sollten Objektträger 5 min inkubiert und bei Raumtemperatur getrocknet werden. Beschichtete Objektträger sind ein Jahr haltbar, wenn sie vor Staub geschützt aufbewahrt werden.
Other Notes
Poly-L-Lysin ist ein positiv geladenes Aminosäurepolymer mit etwa einem HBr pro Lysin-Rest. Das Hydrobromid ermöglicht die kristalline, wasserlösliche Form des Poly-L-Lysins. Eine geringe Produktmenge kann in der β-Struktur zu finden sein, da das HBr die Wasserstoffbindung zwischen Aminogruppen und den Carboxylgruppen oder N oder O enthaltenden Gruppen beeinträchtigt.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Modulating the poly-L-lysine structure through the control of the protonation-deprotonation state of L-lysine
Luigi Stagi, et al.
Scientific Reports, 12(1), 19719-19719 (2022)
Effects of sex steroids on indices of protein turnover in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) white muscle
Cleveland BM and Weber GM
General and Comparative Endocrinology, 174(2), 132-142 (2011)
Caitlin N Spaulding et al.
eLife, 7 (2018-01-19)
Uropathogenic E. coli (UPEC), which cause urinary tract infections (UTI), utilize type 1 pili, a chaperone usher pathway (CUP) pilus, to cause UTI and colonize the gut. The pilus rod, comprised of repeating FimA subunits, provides a structural scaffold for
Polylysine for skin regeneration: A review of recent advances and future perspectives
Zarrintaj P, et al.
Bioengineering & translational medicine, 7(1), e10261-e10261 (2020)
A comparative toxicity study between small and large size zinc oxide nanoparticles in tilapia (Oreochromis niloticus): Organ pathologies, osmoregulatory responses and immunological parameters
Kaya H, et al.
Journal of Separation Science, 144, 571-582 (2016)
Artikel
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Protokolle
Anhaften von Zellen an festen Substraten mit Hilfe von Polylysin, das die elektrostatische Wechselwirkung zwischen negativ geladenen Ionen der Zellmembran und der Kulturoberfläche verstärkt.
Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P4832-50ML04061834375265
P4832-50MLSTAB04065272739801
Questions
  1. Can I coat a tissue culture plate and store it ? What is the best way to store for future use?
    1 answer
    1. Yes, this product is suitable for coating culture surfaces such as plates, flasks, slides, and cover slips. After the coated surface is completely dry store in a sealed container or ziplock for up to one year. Do not use if coated surface becomes yellow or cloudy. Please see the link below to review the product datasheet for a similar item, P4707. This information may also be applied to P4832:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/244/731/p4707pis.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Gaikwad
    • Review 1
    • Votes 3
    5 out of 5 stars.
    It works flawlessly each time.
    It is highly useful for the cell culture of primary cells like brain cells.