Über diesen Artikel
Lineare Formel:
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Poly-D-Lysin -hydrobromid, mol wt 30,000-70,000
form
solid
Quality Segment
mol wt
30,000-70,000
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
InChI key
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
Application
Poly-D-Lysin-Polymere können zur Vorbereitung von Oberflächen für die Zellhaftung verwendet werden. Die D-Lysin-Polymere können auch mit Zellen verwendet werden, die Poly-L-Lysin-Polymere aufschließen und eine übermäßige Aufnahme von L-Lysin verursachen.
Dieses Produkt wird zur Verwendung als Trägerschicht (Substratum) in der Zellkultur empfohlen, wenn 0,5–1,0 ml einer 0,1 mg/ml Lösung zur Beschichtung von 25 cm2 verwendet werden. Produktausführungen mit niedrigerer Molekülmasse sind weniger viskos, Ausführungen mit einer höheren Molekülmasse bieten jedoch mehr Bindungsstellen pro Molekül.
Dieses Produkt wird zur Verwendung als Trägerschicht (Substratum) in der Zellkultur empfohlen, wenn 0,5–1,0 ml einer 0,1 mg/ml Lösung zur Beschichtung von 25 cm2 verwendet werden. Produktausführungen mit niedrigerer Molekülmasse sind weniger viskos, Ausführungen mit einer höheren Molekülmasse bieten jedoch mehr Bindungsstellen pro Molekül.
Biochem/physiol Actions
Poly-D-Lysin(PDL)-Hydrobromid ist ein unspezifischer Bindungsfaktor für Zellen und erhöht die Zelladhäsion an festen Substraten, indem es die elektrostatische Wechselwirkung zwischen negativ geladenen Ionen der Zellmembran und der Kulturoberfläche verstärkt. Nach der Absorption an die Kulturoberfläche erhöht Poly-D-Lysin die Anzahl der positiv geladenen Zellbindungsstellen.
Preparation Note
Zur Entfernung der HBr lösen Sie das Produkt in einem neutralen Puffer und dialysieren es, um die Salze zu entfernen. Um dieses Produkt als Bindungsfaktor zu verwenden, geben Sie 50 ml steriles Wasser für Gewebekulturen zu 5 mg Polylysin und beschichten die Oberfläche unter aseptischen Bedingungen mit 1 ml Lösung pro 25 cm2. Nach 5 Minuten entfernen Sie die Lösung durch Aspiration und spülen die Oberfläche gründlich ab. Lassen Sie die Oberfläche zwei Stunden trocknen, bevor Sie Zellen und Medium aufbringen.
Other Notes
Poly-D-Lysin ist ein positiv geladenes Aminosäurepolymer mit etwa einem HBr pro Lysin-Rest. Das Hydrobromid ermöglicht die kristalline, wasserlösliche Form des Poly-D-Lysins. Eine geringe Produktmenge kann in der β-Struktur vorliegen, da das HBr die Wasserstoffbindung zwischen Aminogruppen und den Carboxylgruppen oder N oder O enthaltenden Einheiten beeinträchtigt.
Disclaimer
Sterile Lösungen sind bei Lagerung zwischen 2 und 8 °C bis zu 2 Jahre haltbar. Sie sollten bei -20 °C aufbewahrt werden.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-D-Lysin -hydrobromid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?