Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
Colour Index Number:
50420
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Nigrosin, wasserlöslich, For use as a biological stain
Quality Segment
form
powder
solubility
water: 1 mg/mL, turbid
εmax
~250 at 575 nm in 50% ethanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Nigrosin is an acidic dye used as a negative stain for visualization of the capsule in bacteriological material.
Application
Nigrosin has the following applications:
- to stain live sperm
- as a viable cell staining agent especially in stem cell biology
- as a negative stain in place of India ink for spirochetes, bacteria, protozoa, and fungi
- in Dorner′s spore stain.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nigrosin, wasserlöslich
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?