Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 96,90 |
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 308,00 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 974,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.700,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Poly-L-Lysin -hydrobromid, mol wt ≥300,000
form
powder
Quality Segment
mol wt
≥300,000
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChI key
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description mol wt ≥300,000 | description mol wt 4,000-15,000 by viscosity | description mol wt 150,000-300,000 | description mol wt 1,000-5,000 |
| form powder | form solid | form solid | form solid |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| mol wt ≥300,000 | mol wt ≤15,000 by MALLS, 4,000-15,000 by viscosity | mol wt 150,000-300,000 | mol wt 1,000-5,000 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-L-Lysin -hydrobromid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?