Fortfahren mit
P9404
Poly-L-Lysin -hydrochlorid
suitable for cell culture, Mol wt >30,000
Synonym(e):
L-Lysine hydrochloride homopolymer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.26
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Poly-L-Lysin -hydrochlorid, mol wt >30,000
form
powder
Quality Segment
mol wt
>30,000
technique(s)
FTIR: suitable, cell culture | mammalian: suitable
color
white to light yellow
storage temp.
−20°C
Application
Poly-Lysin mit einem Molekulargewicht > 70.000 erhöht die Zelladhäsion an feste Substrate.
Analysis Note
Molekülmasse beruht auf Viskosität.
Other Notes
Weitere technische Informationen über Polyaminosäuren sind auf der Webseite mit häufig gestellten Fragen (FAQ) zu Polyaminosäuren zu finden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P2636P2658P1524
form
powder
form
powder
form
powder or solid
form
powder
technique(s)
FTIR: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
bioconjugation: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to light yellow
color
white to faint yellow
color
white to light yellow
color
white to off-white
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
>30,000
mol wt
30,000-70,000
mol wt
15,000-30,000
mol wt
≥300,000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-L-Lysin -hydrochlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)