Wichtige Dokumente
P1274
Poly-L-Lysin -hydrobromid
suitable for cell culture, Mol wt 70,000-150,000 by viscosity
Synonym(e):
L-Lysine homopolymer hydrobromide
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Poly-L-Lysin -hydrobromid, mol wt 70,000-150,000 by viscosity
Form
solid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
70,000-150,000 by viscosity
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Farbe
white to off-white
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChIKey
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Anwendung
Poly-L-Lysin-Hydrobromid wird für folgende Anwendungen eingesetzt:
- Als Beschichtung in einigen Experimenten mit REF-52-Zellen[1]
- In elektrophysiologischen Experimenten wurden Zellen auf Objektträger aufgebracht, die mit Poly-L-Lysin-Hydrobromid beschichtet oder nicht beschichtet waren[2][3]
- Zellkulturen von Neuronen der Ratte[4]
- Indirekte Bindung monoklonaler Antikörper mittels Poly-L-Lysin[5]
Biochem./physiol. Wirkung
Komponenten
Vorsicht
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.