Fortfahren mit
P2658
Poly-L-Lysin -hydrochlorid
suitable for cell culture, Mol wt 15,000-30,000
Synonym(e):
L-Lysine hydrochloride homopolymer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 209,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 635,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.510,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.770,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.26
MDL number:
€ 209,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Poly-L-Lysin -hydrochlorid, mol wt 15,000-30,000
form
powder or solid
Quality Segment
mol wt
15,000-30,000
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to light yellow
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
Application
Poly-Lysin mit einem Molekulargewicht > 70.000 erhöht die Zelladhäsion an feste Substrate.
Poly-L-Lysin-Hydrochlorid wurde für die Beschichtung von Glas-Objektträgern und Deckgläsern für eine verbesserte Zellanhaftung verwendet.
Biochem/physiol Actions
Es wird angenommen, dass L-Lysin die Osteoporose der Knochensubstanz verhindert, die ein Merkmal von Gefäßverkalkungen ist. Glutarazidurie Typ I und Pyridoxin-abhängige Epilepsie treten infolge eines gestörten L-Lysin-Katabolismuswegs auf. Lysin ist an der Regulation der Stickstoffmonoxid-Synthese (NO-Synthese) beteiligt. Es hat eine antivirale Wirkung und wird daher häufig zur Behandlung von Herpes Simplex eingesetzt. L-Lysin wird mit einer Reihe biochemischer Reaktionen in Verbindung gebracht, darunter Acylierung, O-verknüpfte Glykosylierung, Ubiquitinierung und Proteinmethylierung. Poly-L-Lysin gilt als biokompatibles Polymer und dient dem Wirkstofftransport durch die Zellmembran. Es ist nützlich als eines der Kontrastmittel in Nanogröße für die Magnetresonanztomographie (MRT).
Analysis Note
Molekulargewicht beruht auf Viskosität.
Other Notes
Weitere technische Informationen über Polyaminosäuren sind auf der Webseite mit häufig gestellten Fragen (FAQ) zu Polyaminosäuren zu finden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P9404P1524P1024
description
mol wt 15,000-30,000
description
mol wt >30,000
description
mol wt ≥300,000
description
mol wt ≥300,000
form
powder or solid
form
powder
form
powder
form
powder or solid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
FTIR: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
color
white to light yellow
color
white to light yellow
color
white to off-white
color
white to off-white
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
cell analysis
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-L-Lysin -hydrochlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. What's the sterile level of this product? Meanwhile, does γ-irradiation damage your γ-irradiated products.
    1 answer
    1. This particular product is non-sterile as it is not gamma irradiated. Poly-L-lysine products are offered that are gamma-irradiated that are quality guaranteed for sterility and verified to perform as a coating factor for cell attachment. The effects of gamma irradiation on polymers in great detail are discussed in the citation below. Chain scission and chain crosslinking can occur after being gamma irradiated.
      Naikwadi AT, Sharma BK, Bhatt KD, Mahanwar PA. Gamma Radiation Processed Polymeric Materials for High Performance Applications: A Review. Front Chem. 2022 Mar 14;10:837111. doi: 10.3389/fchem.2022.837111. PMID: 35360545; PMCID: PMC8964295.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Hello, can you confirm the chemical nature of the termini of this polymer? Is it -NH2 and -COOH? or -NCH3 and -COCH3?
    1 answer
    1. The carboxyl end of this material has a free -COOH and the amino end has a free -NH2.