Merck
P1149
Sigma-Aldrich
Poly-D-Lysin -hydrobromid
suitable for cell culture, Mol wt 150,000-300,000
Synonym(e):
D-Lysine homopolymer hydrobromide
About This Item
Lineare Formel:
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Produktbezeichnung
Poly-D-Lysin -hydrobromid, mol wt 150,000-300,000
Form
powder
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
150,000-300,000
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Farbe
white to light yellow
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
InChIKey
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Poly-D-Lysin-Polymere können zur Vorbereitung von Oberflächen für die Zellhaftung verwendet werden. Die D-Lysin-Polymere können auch mit Zellen verwendet werden, die Poly-L-Lysin-Polymere aufschließen und eine übermäßige Aufnahme von L-Lysin verursachen.
Dieses Produkt wird zur Verwendung als Trägerschicht (Substratum) in der Zellkultur empfohlen, wenn 0,5–1,0 ml einer 0,1 mg/ml Lösung zur Beschichtung von 25 cm2 verwendet werden. Produktausführungen mit niedrigerer Molekülmasse sind weniger viskos, Ausführungen mit einer höheren Molekülmasse bieten jedoch mehr Bindungsstellen pro Molekül.
Biochem./physiol. Wirkung
Poly-D-Lysin(PDL)-Hydrobromid ist ein unspezifischer Bindungsfaktor für Zellen und erhöht die Zelladhäsion an festen Substraten, indem es die elektrostatische Wechselwirkung zwischen negativ geladenen Ionen der Zellmembran und der Kulturoberfläche verstärkt. Nach der Absorption an die Kulturoberfläche erhöht Poly-D-Lysin die Anzahl der positiv geladenen Zellbindungsstellen.
Komponenten
Poly-D-Lysin ist ein positiv geladenes Aminosäurepolymer mit etwa einem HBr pro Lysin-Rest. Das Hydrobromid ermöglicht die kristalline, wasserlösliche Form des Poly-D-Lysins. Eine geringe Produktmenge kann in der ß-Struktur vorliegen, da das HBr die Wasserstoffbindung zwischen Aminogruppen und den Carboxylgruppen oder N oder O enthaltenden Einheiten beeinträchtigt.
Vorsicht
Sterile Lösungen sind bei Lagerung zwischen 2 und 8 °C bis zu 2 Jahre haltbar. Sie sollten bei -20 °C aufbewahrt werden.
Angaben zur Herstellung
Dieses Produkt hat ein Molekulargewicht von 150.000–300.000. Zur Entfernung von HBr das Produkt in einem neutralen Puffer lösen und dialysieren, um die Salze zu entfernen. Generell gilt: Um dieses Produkt als Bindungsfaktor zu verwenden, 50 mL steriles Wasser für Gewebekulturen zu 5 mg Polylysin geben und die Oberfläche unter aseptischen Bedingungen mit 1 mL Lösung je 25 cm2 beschichten. Nach 5 Minuten die Lösung durch Aspiration entfernen und die Oberfläche gründlich abspülen. Die Oberfläche vor dem Aufbringen von Zellen und Medium zwei Stunden trocknen lassen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
YaLi Wang et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 14, 170-170 (2020-07-17)
Cyclin-dependent kinase 5 (Cdk5) is a serine/threonine kinase that is activated by the neuron-specific activators p35/p39 and plays important roles in neuronal development, synaptic plasticity, and cognitive behavior. However, the proteolytic cleavage of p35 to p25 leads to prolonged and
Joseph F Margiotta et al.
Frontiers in physiology, 11, 128-128 (2020-03-11)
Irises isolated from the eyes of diverse species constrict when exposed to light. Depending on species this intrinsic photomechanical transduction response (PMTR) requires either melanopsin or cryptochrome (CRY) photopigment proteins, generated by their respective association with retinoid or flavin adenine
Jennifer Heck et al.
Neuron, 103(1), 66-79 (2019-05-21)
The precision and reliability of synaptic information transfer depend on the molecular organization of voltage-gated calcium channels (VGCCs) within the presynaptic membrane. Alternative splicing of exon 47 affects the C-terminal structure of VGCCs and their affinity to intracellular partners and
Chae-Seok Lim et al.
Genes & development, 31(6), 537-552 (2017-04-14)
Rapid advances in genetics are linking mutations on genes to diseases at an exponential rate, yet characterizing the gene-mutation-cell-behavior relationships essential for precision medicine remains a daunting task. More than 350 mutations on small GTPase
Jun Han et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 579236-579236 (2021-01-29)
Hypoxia-ischemia brain damage (HIBD) is a neurological disorder occring in neonates, which is exacerbated by neuronal apoptosis. Mesenchymal stem cells (MSCs)-derived extracellular vesicles (EVs) have been proposed as a promising strategy for treating or preventing ischemia-related diseases. However, their mechanisms
Artikel
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.