Wichtige Dokumente
N4256
Nicotinic acid adenine dinucleotide sodium salt
≥98%
Synonym(e):
Deamido NAD, Deamido NAD Sodium Salt, NAAD, NAAD Sodium Salt, Nicotinic Acid Adenine Dinucleotide Sodium Salt, Nicotinic Acid NAD Sodium Salt, Nicotinic acid NAD
Größe auswählen
€ 284,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 284,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (inorganic)
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
powder
Löslichkeit
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC4OC(C(O)C4O)[N]5=CC(=CC=C5)C(O)=O)C(O)C3O
InChI
1S/C21H27N6O15P2.Na.H/c22-17-12-18(24-7-23-17)27(8-25-12)20-16(31)14(29)11(41-20)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(28)15(30)19(40-10)26-3-1-2-9(4-26)21(32)33;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,19-20,28-31H,5-6H2,(H,32,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,23,24);;
InChIKey
JSOFOHZYBCRUNK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)