If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Wichtige Dokumente
N7004
β-Nicotinamidadenin-Dinucleotid Hydrat
≥96.5% (HPLC), ≥96.5% (spectrophotometric assay), from yeast
Synonym(e):
β-DPN, β-NAD, Coenzym 1, Cozymase, DPN, Diphosphopyridinnucleotid, NAD, Nadid
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
yeast
Qualitätsniveau
Assay
≥96.5% (HPLC)
≥96.5% (spectrophotometric assay)
Form
powder
Grünere Alternativprodukt-Bewertung
old score: 56
new score: 20
Find out more about DOZN™ Scoring
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Farbe
white to off-white
Anwendung(en)
metabolomics
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
InChIKey
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
Angaben zum Gen
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100)
Allgemeine Beschreibung
In der biochemischen Forschung zeichnet sich NAD als wichtiger Kofaktor für Enzyme wie Sirtuins, Poly(ADP-Ribose)-Polymerasen und cADP-Ribose-Synthasen ab. Diese Enzyme sind für die katalytische Aktivität auf NAD+ angewiesen und beeinflussen Prozesse wie die Proteindesacetylierung, DNA-Reparatur und Zellsignalisierung. In der Metabolomik spielt NAD eine wichtige Rolle in den Stoffwechselwegen und ist daher ein wichtiger Schwerpunkt für ein umfassendes Verständnis des Zellstoffwechsels. NAD ist an weiteren komplexen zellulären Prozessen beteiligt und dient als Substrat für die ADP-Ribosylierung, eine posttranslationale Modifikation, welche die Proteinfunktion beeinflusst. Es dient zudem als Vorläufer für die zyklische ADP-Ribose, ein zweites Messenger-Molekül, das an der Calciummobilisierung und Zellkommunikation beteiligt ist. Studien zu NAD versprechen weitere Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen, darunter bei der Alterung, wo seine Rolle aktiv untersucht wird. Auch die Auswirkungen auf neurodegenerative Erkrankungen und Stoffwechselstörungen werden in Studien untersucht.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Verpackung
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Vergleichbares Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf