Merck
72340
Nicotinamid
≥99.5% (HPLC)
Synonym(e):
Niacinamid, Nicotinsäureamid, Pyridin-3-carbonsäureamid, Vitamin B3, Vitamin PP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.12
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-713-4
Beilstein/REAXYS Number:
383619
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Level
assay
≥99.5% (HPLC)
form
powder or crystals
ign. residue
≤0.2%
loss
≤0.2% loss on drying, 20 °C (HV)
color
colorless to white
mp
128-131 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤150 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
cell analysis
SMILES string
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChI key
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich
General description
Nicotinamid, eine Form von Vitamin B3, ist ein Baustein der Coenzyme NAD und NADP. In der Forschung gilt es als wichtiges Signalmolekül, und es ist für Untersuchungen des Zellstoffwechsels unerlässlich. Es wird in zahlreichen Anwendungen und Forschungsbereichen eingesetzt, allen voran in der Krebs- und Virusforschung.
Application
Nicotinamid wurde wie folgt verwendet:
  • zur Untersuchung seiner Wirkung auf die Expression von Sirtuin 1
  • beim Nicotinamidadenin-Dinukleotid/Nicotinamidadenin-Dinukleotidphosphatase(NAD+/NADH)-Cycling-Assay
  • in Zelllysepuffer als Sirtuin-1-Inhibitor, um seine Rolle bei der Resverarol (RSV)-stimulierten Hepatitis-B-Virusreplikation zu untersuchen
Biochem/physiol Actions
Die Coenzyme NAD und NADP sind am Energieerzeugungsmetabolismus beteiligt und vermitteln verschiedene Redoxreaktionen. NAD hydrolysiert, um Nicotinamid zu bilden, das anschließend in andere Gewebe transportiert wird. Die Hydrolyse von Nicotinamid erzeugt Nicotinsäure durch den Salvage-Pathway.
Nicotinamid (Niacinamid) (Nam) ist eine Basischemikalie (aktive Komponente) der Coenzyme Nicotinamidadenin-Dinukleotid (NAD) und Nicotinamidadenin-Dinukleotidphosphat (NADP). Nicotinamid kann als Substrat für Nicotinamidphosphoribosyltransferase (NAMT, EG 2.4.2.12), das geschwindigkeitsbestimmende Enzym für die NAD(+)-Biosynthese und ein wichtiges Signalmolekül, verwendet werden.
Nicotinamid ist ein Amid-Derivat von Vitamin B3 und ein PARP-Inhibitor.
Other Notes
Coenzymes and Cofactors, vol. 2: Pyridine Nucleotide Coenzymes
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nicotinamide N-methyltransferase enhances the progression of prostate cancer by stabilizing sirtuin 1
You Z, et al.
Oncology Letters, 15(6), 9195-9201 (2018)
Human Nutrition, 206-206 (2010)
Chemical, Biochemical and Medical Aspects, 776-776 null
D.Dolphin, R.Poulson, O.Avramovic, eds.
Chemical, Biochemical and Medical Aspects, 759-759 (1987)
Nicotinamide adenine dinucleotide, a metabolic regulator of transcription, longevity and disease
Lin Su-Ju and Guarente Leonard
Current Opinion in Cell Biology, 15(2), 241-246 (2003)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
72340-100G04061832861159
72340-1KG04061826715284
72340-250G04061832861166