Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 261,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 448,00 |
Über diesen Artikel
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li].NC(=O)C1=CC=C[N](=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)n4cnc5c(N)ncnc45)C(O)C2O
InChI
1S/C21H28N7O14P2.Li.H/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;
InChI key
CUAVZMNXWOTNRC-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100)
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description pkg of 10 mg (per vial) | description pkg of 50 mg (per vial) | description pkg of 20 mg (per vial) |
| assay ≥95% | assay - | assay - | assay - |
| solubility H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| biological source Saccharomyces cerevisiae | biological source yeast | biological source - | biological source - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?