Wichtige Dokumente
P63204
2,3-Pyridindicarboxylsäure
99%
Synonym(e):
Chinolinsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
188-190 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cccnc1C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-2-1-3-8-5(4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
InChIKey
GJAWHXHKYYXBSV-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Gria1(50592) , Grin2a(24409)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?