Wichtige Dokumente
N7764
Nicotinic acid mononucleotide
Synonym(e):
Nicotinate mononucleotide
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
animal
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
white
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC1C(O)C(OC1COP(O)(O)=O)[N]2=CC(=CC=C2)C(O)=O
InChI
1S/C11H15NO9P/c13-8-7(5-20-22(17,18)19)21-10(9(8)14)12-3-1-2-6(4-12)11(15)16/h1-4,7-10,13-14H,5H2,(H,15,16)(H2,17,18,19)
InChIKey
IUJWGLOJJKFASX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)