Fortfahren mit
A9251
Adenosin
≥99% (HPLC), powder, neurotransmitter
Adenosine
Synonym(e):
9-β-D-Ribofuranosyladenin, Adenin-9-β-D-ribofuranosid, Adeninribosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 20,70
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 39,40
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 110,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 284,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13N5O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160413
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-389-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
93029
Assay:
≥99%
Form:
powder
€ 20,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Adenosin, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
234-236 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
General description
Im extrazellulären Raum dephosphoryliert Ecto-5′-Nukleotidase (CD73) Adenosintriphosphat (ATP) und produziert so Adenosin. Adenosin hat vier Rezeptoren, nämlich A1R, A2AR, A2BR und A3R. Adenosin spielt eine wichtige Rolle bei der osteogenen Differenzierung. A1R induziert die Differenzierung von Osteoklasten und A2AR die Differenzierung von Osteoblasten.
Application
Adenosin hat folgende Anwendungen:
  • als Zusatz zu Kulturmedien für Embryonalzellen für die osteogene Differenzierung in vitro
  • für die Evaluierung seiner Wirkung auf das Zellüberleben mittels 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl-tetrazoliumbromid (MTT)-Assay und die Zellproliferation mittels 3H-Thymidin-Inkorporationsassay an mehrfach resistenten Glioblastomstammzellen (GSC), und als Standard in der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC).
  • als Bestandteil von Kollagenase-Lösung für den Kollagenase-Verdau von Fettgewebe der Maus.
Biochem/physiol Actions
Endogener Neurotransmitter an Adenosin-Rezeptoren. Der cardioprotective Effekt könnte auf der Aktivierung des A1-Adenosin-Rezeptors beruhen. Die gerinnungshemmende und entzündungshemmende Wirkung von Adenosin scheint über den A2-Adenosin-Rezeptor vermittelt zu werden. Im Gegensatz dazu scheint Adenosin ein proinflammatorischer Mediator bei Asthma und chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) zu sein.
Endogener Neurotransmitter. Der cardioprotective Effekt könnte auf der Aktivierung des A1-Adenosin-Rezeptors beruhen. Die gerinnungshemmende und entzündungshemmende Wirkung von Adenosin scheint über den A2-Adenosin-Rezeptor vermittelt zu werden. Im Gegensatz dazu scheint Adenosin ein proinflammatorischer Mediator bei Asthma und chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) zu sein.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist auf den Seiten Adenylyl cyclases und Phosphoinositide Kinases im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Dieser Wirkstoff ist ein wichtiges Produkt für die Erforschung zyklischer Nukleotide. Klicken Sie bitte hier, um weitere zyklische Nukleotidprodukte zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie unter sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A40361012123A0230200
Adenosin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1012123
Adenosin
Adenosin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A0230200
Adenosin
description
≥99%
description
BioReagent, suitable for cell culture
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... ADA(100), ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), ERBB2(2064), ERBB4(2066)
rat ... Adcy2(81636), Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora3(25370)
Gene Information
human ... ADA(100), ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), ERBB2(2064), ERBB4(2066)
rat ... Adcy2(81636), Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora3(25370)
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
mp
234-236 °C (lit.)
mp
234-236 °C (lit.)
mp
234-236 °C (lit.)
mp
234-236 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenosin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hello, can you dissolve adenosine in DMSO? and to what concentration? Thank you.
    1 answer
    1. This product is soluble in 1 M NH?OH (50 mg/ml), with heat as needed, yielding a clear, colorless solution. This product is also soluble in water (7 mg/ml). Other sources recommend dissolving Adenosine in DMSO at maximum concentration of 20 mg/mL.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
    • Reviews 3
    • Votes 5
    3 out of 5 stars.
    High quality product + Long leatime
    Users are satisfied about the quality and the product. However the leadtime is long and irregular.
    Helpful?