Fortfahren mit
M6517
α,β-Methylenadenosin-5′-triphosphat Lithiumsalz
≥93% (HPLC), P2 purinoceptor agonist, solid
Synonym(e):
AMP-CPP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 409,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 752,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.620,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.400,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H18N5O12P3 · xLi+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
505.21 (free acid basis)
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥93% (HPLC)
Form:
solid
€ 409,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
α,β-Methylenadenosin-5′-triphosphat Lithiumsalz, ≥93% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
H2O: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)CP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C11H18N5O12P3.Li/c12-9-6-10(14-2-13-9)16(3-15-6)11-8(18)7(17)5(27-11)1-26-29(19,20)4-30(21,22)28-31(23,24)25;/h2-3,5,7-8,11,17-18H,1,4H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,12,13,14)(H2,23,24,25);/q;+1/p-1/t5-,7-,8-,11-;/m1./s1
InChI key
NVHVREPTGDOYIC-YCSZXMBFSA-M
Gene Information
human ... P2RX1(5023)
Application
α,β-Methylenadenosin-5′-triphosphat-lithiumsalz wird wie folgt verwendet:
  • als P2-Purinrezeptoragonist (P2X) zur Analyse seiner Wirkung auf die Leifähigkeit der Membran in den Astrozyten des kaudalen Kerns
  • als ein P2X-Rezeptoragonist zur Steigerung des Calciumstroms in den Neuronen von Satellitenzellen
  • zur Bestimmung der funktionellen Sensitivitäten von purinergen Agonisten am P2Y-Rezeptor in Ratten und zur Bestimmung seiner Wirkung auf die Entwicklung von äußeren Sulkuszellen
Biochem/physiol Actions
P2-Purinrezeptor-Agonist, der am P2X-Subtyp potenter ist als ATP.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist auf den Seiten P2 Receptors: P2X Ion Channel Family und P2 Receptors: P2Y G-Protein Family des „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Physical form
Hygroskopischer Feststoff
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M7510A2647A9501
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥98.5% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless (pH of aqueous solution is approx. 3.0. The sodium salt (A6885) is about 20× more soluble.)
color
white
color
white
color
white
color
white
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)