Merck
KCQS06
Sigma-Aldrich
KiCqStart® Probe qPCR ReadyMix, ROX
with ROX for ABI instruments
Synonym(e):
KiCqstart® Probe qPCR ReadyMix
About This Item
UNSPSC-Code:
41106300
NACRES:
NA.55
Form
liquid
Verwendung
sufficient for 1250 reactions
sufficient for 250 reactions
sufficient for 5000 reactions
Leistungsmerkmale
dNTPs included
hotstart
Lagerbedingungen
protect from light
Methode(n)
qPCR: suitable
Farbe
light blue
Aufnahme
purified DNA
Kompatibilität
ABI 5700
ABI 7000
ABI 7300
ABI 7700
ABI 7900 HT Fast
ABI 7900 HT
ABI 7900
ABI StepOne
ABI StepOnePlus
Nachweisverfahren
probe-based
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
KiCqStart® Probe qPCR ReadyMix ist ein hoch entwickeltes qPCR-Reagenssystem sowohl für schnelle als auch für konventionelle PCR-Zyklusprotokolle oder -instrumente. Es handelt sich um eine vielseitige und stabile Lösung für höchst sensitive und effiziente PCR unter Verwendung verschiedener fluorogener Sondenchemien, einschließlich TaqMan®-Hydrolysesonden. KiCqStart Probe qPCR ReadyMix wird als 2-fach konzentrierter, einsatzbereiter Reaktionscocktail bereitgestellt, der alle erforderlichen Reaktionskomponenten außer Primern, Sonde(n) und DNA-Template enthält. Ein hellblauer inerter Tracer-Farbstoff vereinfacht den Reaktionsaufbau auf weißen oder durchsichtigen Platten und minimiert das Auftreten von Fehlern beim Pipettieren oder Mischen. Er beeinträchtigt weder die qPCR-Leistung noch die Stabilität des Produkts.
Eine Schlüsselkomponente des KiCqStart Probe qPCR ReadyMix ist eine ultrareine, prozessive, thermostabile DNA-Polymerase, die frei von nachweisbarer E. coli-DNA ist. Dieser PCR-Mastermix eignet sich ideal für anspruchsvolle qPCR-Anwendungen, darunter den Nachweis bakterieller Pathogene, bei denen Wirts-DNA-Rückstände in typischen rekombinanten Enzymaufbereitungen die Sensitivität der Assays einschränken und den Nachweis bei Proben mit niedriger Kopienzahl verdecken können. Das im KiCqStart Probe qPCR ReadyMix enthaltene Enzym wird mit monoklonalen Antikörpern hoher Avidität kombiniert, um einen strikten automatischen Heißstart zu erreichen, der vor der PCR-Amplifikation einen Reaktionsaufbau und eine zeitweise Lagerung bei Raumtemperatur ermöglicht.
Anwendung
KiCqStart® Probe qPCR ReadyMix, ROX wird für die Amplifikation von cDNA aus Markergenen mit Stammzelleneigenschaften durch quantitative Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion (RT-qPCR) eingesetzt.
Unterschiedliche Echtzeit-PCR-Systeme verwenden unterschiedliche Strategien für die Normalisierung von Fluoreszenzsignalen und zur Korrektur optischer Abweichungen zwischen den Wells. Es ist sehr wichtig, das passende qPCR-Reagens für Ihr spezifisches Instrument zu verwenden. KiCqStart One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix enthält keinen internen Referenzfarbstoff.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Testergebnisse innerhalb von 33 Minuten
  • Höchst effiziente und empfindliche PCR-Ergebnisse in Echtzeit
  • Wenig/keine Optimierung notwendig
Komponenten
Der 2X Reaktionspuffer enthält optimierte Konzentrationen von MgCl2, dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), Hot Start DNA-Polymerase, ROX-Referenzfarbstoff, inertem blauem qPCR-Farbstoff und Stabilisatoren
Rechtliche Hinweise
KiCqStart is a registered trademark of QIAGEN Beverly Inc.
ROX is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yangchun Du et al.
Stem cell research & therapy, 12(1), 398-398 (2021-07-15)
A long-term of peritoneal dialysis (PD) using a hypertonic PD solution (PDS) leads to patient's peritoneal membrane (PM) injury, resulting in ultrafiltration failure (UFF) and PD drop-out. Our previous study shows that PD effluent-derived mesenchymal stromal cells (pMSCs) prevent the
Piotr Chomczynski et al.
PloS one, 16(2), e0246867-e0246867 (2021-02-11)
Widespread diagnostic testing is needed to reduce transmission of COVID-19 and manage the pandemic. Effective mass screening requires robust and sensitive tests that reliably detect the SARS-CoV-2 virus, including asymptomatic and pre-symptomatic infections with a low viral count. Currently, the
Artikel
Probe-based QPCR offers high sensitivity and specificity with fluorescent-labeled probes and various dye options for multiplex amplification.
Nach Abschluss einer herkömmlichen PCR erfolgt die Analyse der PCR/qPCR-Daten durch Auflösung in einem Agarosegel oder aktueller durch eine Kapillare.
After a traditional PCR has been completed, the PCR/qPCR data analysis is conducted by resolution through an agarose gel or, more recently, through a capillary.
Der PCR-Assay-Leitfaden führt Sie durch die Primer-Validierung und andere Faktoren der Assay-Optimierung, um eine hohe Sensitivität und Spezifität für eine optimale DNA/RNA-Quantifizierung zu gewährleisten.
Alle anzeigen
Protokolle
KiCqStart™ Probe qPCR ReadyMix™ is an advanced qPCR reagent system for both fast and conventional PCR cycling protocols or instruments.