Fortfahren mit
R0901
RNAlater®
Stabilize and protect RNA with immediate RNase inactivation
RNAlater®
Synonym(e):
RNA preservation solution, RNA protection solution, RNA protector, RNA stabilizer, RNA storage solution, RNA transportation solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.52
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
SMILES string
N([C@@H]([C@H](O)C)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N)N)CC(=O)N)C)CC(C)C)C
InChI
1S/C37H67N15O13/c1-16(2)14-23(50-28(57)17(3)46-33(62)24(15-25(39)54)51-30(59)20(38)8-6-12-44-36(40)41)32(61)47-18(4)29(58)52-27(19(5)53)34(63)48-21(10-11-26(55)56)31(60)49-22(35(64)65)9-7-13-45-37(42)43/h16-24,27,53H,6-15,38H2,1-5H3,(H2,39,54)(H,46,62)(H,
InChI key
DUCQRBNNHJNRMP-KDDVYCELSA-N
General description
RNAlater ist mit den meisten RNA-Isolationsmethoden kompatibel, einschließlich TRI-Reagenz- und GenElute-Gesamt-RNA-Isolierung und mRNA-Isolationskits für Säugetiere.
RNAlater ist ein wässriges, nicht toxisches Aufbewahrungsreagenz für Gewebe, das Gewebe schnell durchdringt, um die zelluläre RNA in situ in nicht eingefrorenen Proben zu stabilisieren und zu schützen. Gewebeschnitte werden entnommen und sofort zur Aufbewahrung in RNAlater eingetaucht. Dabei werden weder Qualität noch Quantität der RNA beeinträchtigt. RNAlater macht die sofortige Verarbeitung von Gewebeproben oder das Einfrieren von Proben in Flüssigstickstoff für die spätere Verarbeitung überflüssig. RNAlater konserviert RNA in Geweben bis zu 1 Tag bei 37 °C, bis zu 1 Woche bei 25 °C und bis zu 1 Monat bei 4 °C. Gewebe können auch langfristig bei -20 °C gelagert werden.
RNAlater wurde ausgiebig an verschiedenen Geweben von Wirbeltierarten getestet, darunter Gehirn, Herz, Niere, Milz, Leber, Hoden, Skelettmuskel, Fett, Lunge und Thymus. RNAlater wirkt zudem bei E. coli, Drosophila, Zellen von Gewebekulturen, Leukozyten und einigen Pflanzen.
RNAlater kann für verschiedene nachgelagerte Anwendungen wie mRNA- und Isolierung der Gesamt-RNA, Histologie und Immunzytochemie verwendet werden und ist mit den Isolationskits von Sigma kompatibel.
Application
RNAlater® wird zur Synthese von Antisense-RNA-Sonden verwendet. Es kann für verschiedene nachgelagerte Anwendungen wie mRNA- und Isolierung der Gesamt-RNA, Histologie und Immunzytochemie verwendet werden und ist mit den GenElute-Isolationskits von Sigma kompatibel.
Biochem/physiol Actions
RNAlater ist einfach anzuwenden. Die zu lagernden Gewebeproben werden so aufgeschnitten, dass sie in mindestens einer Dimension weniger als 0,5 cm groß sind, und in 5 Volumina RNAlater eingetaucht. Kleine Organe wie Rattenniere, -leber oder -milz können als Ganzes in RNAlater aufbewahrt werden. Wenn das Gewebe zur Isolierung der RNA bereit ist, wird es aus dem RNAlater entnommen und wie frisch gewonnenes Gewebe verarbeitet. Für die Aufbewahrung werden die pelletierten Zellen in einer kleinen Menge PBS resuspendiert, bevor 5-10 Volumina RNAlater hinzugefügt werden. Vor der Herstellung von RNA die Zellen pelletieren und den Überstand verwerfen.
Features and Benefits
  • Keine Kompromisse in der RNA-Qualität nach mRNA- oder Gesamt-RNA-Isolierung
  • Dringt schnell in das Gewebe ein, um die zelluläre RNA zu stabilisieren und zu schützen
  • Wässrige, nicht toxische Lösung ermöglicht die nachfolgende Gewebeverarbeitung
  • Stabilisiert Proben bei Raumtemperatur
Other Notes
RNAlater® ist ein wässriges, nicht-toxisches Reagens zur Gewebe- und Zellaufbewahrung, das zelluläre RNA in intakten, nicht eingefrorenen Gewebe- und Zellproben stabilisiert und schützt. RNAlater macht die sofortige Verarbeitung von Proben oder das Einfrieren der Proben in Flüssigstickstoff für die spätere Verarbeitung überflüssig.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
RNAlater is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PNS1010R4533MBD0054
description
Stabilize and protect RNA with immediate RNase inactivation
description
for stabilization of DNA, RNA, and protein in tissue extracts
description
For processing total and small RNA from human, animal, plant, bacterial,and viral samples
description
Stabilizes and protects DNA and RNA
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–10 of 13 Questions  
  1. Can I keep tissue sample 4-5hrs at 4 degree and than store it in -80 degree
    1 answer
    1. Yes, tissue samples stored in RNAlater can be kept at 4°C for 4–5 hours prior to long-term storage at −80°C without significant loss of RNA quality. The product preserves RNA in tissues for up to 1 month at 4°C.
      Helpful?
  2. Hello, is it possible to submerge samples (1mm3) of myocardium to RNA later, and then the next week into liquid nitrogen? As -80°C freezers are not available? Will it affect RNA stability and its modifications?
    1 answer
    1. This application may be possible. However, it has not been specifically tested.
      Helpful?
  3. What does RNAlater do to tissue like bone? Does it affect the mineral phase or not at all?
    1 answer
    1. The effects of RNAlater on solid tissues, such as bone, has not been determined. However, this product has been used successfully on bone samples in several publications. Please see the links below to review these articles:
      Maintaining mRNA Integrity during Decalcification of Mineralized Tissues
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3591421/
      An Improved Method for Isolating High-Quality RNA From Rat Bone at Room Temperature Without the Need for Specialized Equipment
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8027952/
      Improved method for isolating high-quality RNA from mouse bone with RNAlater at room temperature
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352187219300178
      Helpful?
  4. Are there any references available on use of this product for measuring microbes in rock and soil samples?
    1 answer
    1. The scientific literature offers information on isolating RNA from soil, with specific mention of RNALater. Relevant studies can be found in the PubMed Central database, including the articles with PMC reference numbers PMC4036013 and PMC2935057.
      Helpful?
  5. Can it preserve RNA in saliva?
    1 answer
    1. RNAlater has been utilized with saliva samples and published in the academic literature. Please see the link below for an example.
      https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0229791
      Helpful?
  6. How long is the incubation time in the reagent before moving on to RNA extraction?
    1 answer
    1. The recommended incubation period is specified as overnight at 2-8°C.
      Please see the product data-sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/110/789/r0901bul.pdf
      Helpful?
  7. Is there a problem if I store it in the fridge? at 4°C
    1 answer
    1. RNAlater has been validated for storage in room temperature. When in use, the product is stored with samples refrigerated, as well as frozen. Storing the product at 4°C should not pose a problem. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/110/789/r0901bul.pdf
      Helpful?
  8. If protein is extracted from RNA later treated tissues are posttranslational modifications (e.g. phosphorylation) influenced by the reagent?
    1 answer
    1. The impact of RNAlater on post-translational modifications has not been investigated, however the article below may be helpful.
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5397022/
      Helpful?
  9. Does RNAlater stop transcription upon addition or only preserves the RNA from degradation by RNAases?
    1 answer
    1. RNAlater™ is used to stabilize and protect RNA with immediate RNase inactivation. It works by denaturing proteins, including RNase. The use of RNAlater™ RNA Stabilization Solution for tissue storage does not affect the outcome of subsequent RNA expression analysis experiments compared to other processing methods. It is worth noting that proteins will be preserved in RNAlater™ however, the solution will denature the proteins. Therefore, the protein obtained from samples stored in it will still be suitable for applications such as western blotting or 2D gel electrophoresis, but not for applications that require native protein.
      Helpful?
  10. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
1–10 of 13 Questions  
Reviews
Active Filters
  1. 2 Ratings-only reviews