This product is supplied in powder form and packaged in a foil pouch. The components are sufficiently blended such that no mixing or shaking of the powder material is required. The contents of each pouch may be added directly to water and stirred until completely dissolved.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 pkg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 19,70 |
10 pkg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 121,00 |
5 x 10 pkg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 487,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung -Lösung, powder, pH 7.4, for preparing 1 L solutions
Quality Segment
form
powder
storage condition
dry at room temperature
color
white
pH
7.4
solubility
water: soluble
density
1.19 g/cm3 at 20—25 °C, 1.22 g/cm3 at 20—25 °C
application(s)
advanced drug delivery
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
General description
Durch die Pufferkapazität von PBS, die durch ein Gleichgewicht zwischen Phosphat und Phosphorsäure vermittelt wird, wird die pH-Umgebung stabilisiert, was für eine optimale Enzymaktivität und verschiedene biologische Prozesse entscheidend ist. Dadurch ist PBS ideal für die Zubereitung von Reagenzien, für die Proteindialyse und die Immunhistochemie und gewährleistet konsistente und zuverlässige Versuchsergebnisse. Über die Zellbiologie hinaus findet PBS auch Anwendung zum Beispiel bei der Entwicklung individueller ELISA-Puffer für optimale Antikörper-Antigen-Interaktionen. Darüber hinaus kann es als Laufpuffer bei der Protein A/G-Chromatographie verwendet werden, um die Antikörper-Aufreinigung auf der Grundlage einer spezifischen Antigenbindung zu erleichtern. Bei hämatologischen und biochemischen Verfahren wird PBS häufig zum Waschen von Zellen und Gewebe verwendet.
Insgesamt hat sich PBS sowohl in der biologischen als auch in der biochemischen Forschung als unverzichtbares Hilfsmittel erwiesen und bietet Isotonizität, Pufferkapazität, Einfachheit und Stabilität. Seine vielfältigen Anwendungen in der Zellbiologie, bei der Reagenzzubereitung, bei der Proteinaufreinigung und in verschiedenen biologischen Assays unterstreichen seine Bedeutung für den Fortschritt in der Wissenschaft.
Application
- In den Waschlösungen bei Immunfluoreszenzverfahren.
- Zum Suspendieren von Bakterienzellen.
- Bei Fixierungs- und Immunfärbeverfahren.
- Zum Spülen von fixiertem Gewebe und zur Schaffung einer geeigneten Pufferumgebung zur Immunlokalisierung.[1]
- Als Verdünnungsmittel zur Untersuchung der Leistung eines ELISA-Testkits.
- Als Puffer in der Immunhistochemie.
Features and Benefits
- Hochwertiges Produkt, das für zahlreiche Forschungsanwendungen geeignet ist
- Kann als Pufferkomponente in biologischen und biochemischen Anwendungen verwendet werden
- Sehr gut wasserlöslich
Packaging
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) advanced drug delivery | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| density 1.19 g/cm3 at 20—25 °C, 1.22 g/cm3 at 20—25 °C | density - | density - | density - |
| pH 7.4 | pH 7.4 | pH 7.4 | pH 7.6 (25 °C) |
| storage condition dry at room temperature | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphatgepufferte Kochsalzlösung -Lösung
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
I want to know whether this product is tablet form or not. Also If it is powder form, i assume this product will be seperate by each component because of their different density. Should I shake it before using it?
1 answer-
Helpful?
-
-
When using in cell culture do you recommend autoclaving and filter sterilizing? Or only autoclave?
1 answer-
Phosphate buffer by itself is not generally autoclaved. When phosphate buffers are autoclaved, it is common to see a precipitate form at the bottom of the bottle. When phosphate buffers are a minor component in a solution to be autoclaved, the formation of precipitate does not seem to be a common occurrence. Instead of autoclaving the phosphate-buffered saline (PBS), sterilization can be achieved by passing the solution through a 0.2 micron vacuum filter. There are also sterile filtered options for PBS: https://www.sigmaaldrich.com/substance/phosphatebufferedsaline1234598765
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdfHelpful?
-
-
Expliquen me como preparar la solución a partir del polvo
1 answer-
The contents of each package are sufficient to prepare 1 Liter. To prepare, fill the vessel of choice (beaker, graduated cylinder, etc) to approximately 800 mL of distilled or deionized water. Place the vessel on a magnetic stir plate and add the appropriate-size stir bar. While stirring, add the contents of 1 package. Add the required additional volume of water to 1 liter. Allow the solution to stir until the contents are completely dissolved and no participates are present.
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
Does P3813 PBS (Phosphate Buffered Saline) contain calcium or magnesium?
1 answer-
The composition of P3813 PBS Phosphate Buffered Saline is considered proprietary, but the website provides the following information. When one pouch is dissolved in one liter of distilled or deionized water, it yields 0.01 M phosphate buffered saline with a pH of 7.4 at 25°C, consisting of NaCl at 0.138 M and KCl at 0.0027 M.
Helpful?
-
-
Is autoclaving necessary for PBS P3813 before conducting the presence-absence test for coliform bacteria?
1 answer-
No, phosphate buffers by themselves are generally not autoclaved due to the common occurrence of precipitate formation. Autoclaving is commonly used in microbiology, but if your test method only requires sterilization without specifying autoclaving, filter sterilization might be a better option to consider.
Helpful?
-
-
Good morning, I would like to know what PKG means in kg. I would also like information about the validity of the solution resulting from the dissolution of the solid in question. Thanks
1 answer-
PKG means package. One package is one pouch. As per its COA: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/P3813-1PAK0000291289.pdf, each pouch contains 9.07-10.00 g of powder. And the pH and dissolution time are tested to validate the solution.
Helpful?
-
-
hi, what kg is in one package?
1 answer-
The amount of powder to prepare 1 liter of buffer is approximately 9.55 grams.
Helpful?
-
-
Does this PBS contain Ca and Mg?
1 answer-
No, the components of this formulation do not include calcium or magnesium.