Fortfahren mit
I0879
Inosin-5′-Triphosphat Trinatriumsalz
≥95%
Synonym(e):
ITP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12Na3N4O14P3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
574.11
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥95%
Storage temp.:
−20°C
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95%
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC1C(O)C(OC1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)n2cnc3C(=O)N=CNc23
InChI
1S/C10H15N4O14P3.Na.H/c15-6-4(1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20)26-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;;/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H,11,12,17)(H2,18,19,20);;
InChI key
RIERCUPIZLBNFQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRAS(3265)
Application
Inosine 5′-triphosphate trisodium salt has been used to investigate its influence on the chromosome aberration rate, the mitotic rate, sister-chromatid exchange (SCE) frequency, the proportion of first (X1), second (X2) and third (X3) division metaphases of human peripheral lymphocytes.
Inosine 5′-triphosphate (ITP) is used in studies on the impact of deamination of ATP and GTP by various enzymes and chemical processes. ITP may be used as a substrate to study the specificity and kinetics of nucleoside-5′-triphosphatase and ATPase. ITP is also used to study activation of various ATPases and GTPases.
Biochem/physiol Actions
Inosine 5′-triphosphate (ITP) has the ability to support the initiation of effector system. It can prevent guanosine 5′-triphosphate (GTP) hydrolysis, that is catalysed by transducin (TD). ITP can proficiently induce secretion in permeabilized cells than GTP. Instead of GTP, ITP can be used for the initiation and the elongation steps of reovirus transcription. ITP can also replace GTP in the activation of G-protein.
Preparation Note
Prepared from Bacterial ATP
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
94370A9062I4375
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥95%
assay
≥80%
assay
≥95%
assay
≥96%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
Gene Information
human ... HRAS(3265)
Gene Information
human ... P2RY2(5029)
rat ... P2ry2(29597)
Gene Information
-
Gene Information
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
I0879-500MG04061833271674
I0879-100MG04061833847251
I0879-50MG04061833271681
I0879-1G04061833847268