Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15N4O15P3 · xC6H15N
Molekulargewicht:
524.17 (free acid basis)
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106305
Storage temp.:
−20°C
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenstorage temp.
−20°C
Quality Segment
Physical form
Supplied as a 10 mM solution in water
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?