Fortfahren mit
G8377
Guanosin-5′-Monophosphat Dinatriumsalz Hydrat
≥99%,from yeast, powder
Synonym(e):
5′-GMP-Na2, 5′-Guanylsäure Dinatriumsalz Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 55,50
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 68,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 236,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 370,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.110,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12N5Na2O8P · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
407.18 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
226-914-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3586801
Assay:
≥99%
Biological source:
yeast
Form:
powder
Solubility:
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
room temp
€ 55,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Guanosin-5′-Monophosphat Dinatriumsalz Hydrat, from yeast, ≥99%
biological source
yeast
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
O.[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H14N5O8P.2Na.H2O/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(23-9)1-22-24(19,20)21;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
InChI key
MEKWJTZTMVQYSU-CYCLDIHTSA-L
Application
Guanosin-5′-Monophosphat eignet sich für die Verwendung bei:
  • der Messung der Dichte und Viskosität von Nukleotiden und zusammen mit der Furanose (Zucker) einer 0,0004- bis 0,0014-mol/kg-Lösung bei 288,15, 293,15 und 298,15 K bei atmosphärischem Druck
  • dem Nachweis und der Validierung eines Transcreener-Assays für den Nachweis von AMP- und GMP-erzeugenden Enzymen
  • dem Präparieren des Nukleotidstandards während des quantitativen Profilings von Nukleotiden mittels Kapillar-IC-MS/MS
Biochem/physiol Actions
Guanosin-5′-Monophosphat (GMP) ist ein Ribonukleosid-Monophosphat, das bei der Phosphorylierung zu GTP durch verschiedene RNA-Polymerasen in Ribonukleinsäuren (RNAs) integriert wird. Guanosin-5′-Monophosphat (GMP) kann für Untersuchungen der Modulation der glutamatergen Neurotransmission verwendet werden.
Packaging
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G6129I4625852228
description
from yeast, ≥99%
description
≥99% (HPLC), powder
description
from yeast, Grade III, ≥98% (HPLC)
description
≥98%
biological source
yeast
biological source
-
biological source
yeast
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)