Merck
I0516
Sigma-Aldrich
Insulin -Lösung aus Rinderpankreas
10 mg/mL insulin in 25  mM HEPES, pH 8.2, BioReagent, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
Bovine insulin, Cell culture grade insulin
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.77
Form:
solution
Sterilität
sterile-filtered
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioReagent
Form
solution
Konzentration
10 mg/mL insulin in 25  mM HEPES, pH 8.2
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
pH-Wert
7.9-8.5
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
SC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CN)[C@H](CC)C)C(C)C)CCC(=O)O)CCC(=O)N)CS)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CS)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc4ccc(cc4)O)C(=O)N[
InChI
1S/2C97H151N25O34S4/c2*1-12-46(10)77(120-72(131)35-98)96(154)122-76(45(8)9)94(152)107-55(24-28-74(134)135)79(137)104-53(22-26-69(100)128)82(140)116-66(40-159)93(151)118-64(38-157)90(148)103-47(11)78(136)114-63(37-124)89(147)121-75(44(6)7)95(153)119-67(41-160)92(150)115-62(36-123)88(146)109-57(30-43(4)5)84(142)110-58(31-48-13-17-50(125)18-14-48)85(143)105-52(21-25-68(99)127)80(138)108-56(29-42(2)3)83(141)106-54(23-27-73(132)133)81(139)112-60(33-70(101)129)87(145)111-59(32-49-15-19-51(126)20-16-49)86(144)117-65(39-158)91(149)113-61(97(155)156)34-71(102)130/h2*13-20,42-47,52-67,75-77,123-126,157-160H,12,21-41,98H2,1-11H3,(H2,99,127)(H2,100,128)(H2,101,129)(H2,102,130)(H,103,148)(H,104,137)(H,105,143)(H,106,141)(H,107,152)(H,108,138)(H,109,146)(H,110,142)(H,111,145)(H,112,139)(H,113,149)(H,114,136)(H,115,150)(H,116,140)(H,117,144)(H,118,151)(H,119,153)(H,120,131)(H,121,147)(H,122,154)(H,132,133)(H,134,135)(H,155,156)/t2*46-,47-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,75-,76-,77-/m00/s1
InChIKey
XYPANFGXFLOTDK-CJLNJPJHSA-N
Angaben zum Gen
bovine ... INS(280829)
cow ... INS(280829)
Anwendung
Insulinlösung aus Rinderpankreas wurde wie folgt verwendet:
  • zur Untersuchung der Wirkung von exogenem Insulin auf die Plasmakonzentrationen von Glucose, Insulin, Insulin-like growth factor I (IGF-I) und Progesteron (P4) in pubertären Jungrindern
  • zur Untersuchung der Insulinreaktion der Plazenta bei Schwangerschaftskomplikationen mit primären humanen Trophoblastenzellen und villösen Plazentaexplantaten
  • zur Untersuchung der Auswirkung der Dichte der dendritischen Dornen bei der Insulinrezeptorsignalisierung in Hippocampus-Neuronen von neugeborenen Mäusen in vitro
Biochem./physiol. Wirkung
Insulin ist ein wichtiges glucosesenkendes Hormon, dessen Insuffizienz zu Hyperglykämie führt, wie sie bei Typ-II-Diabetes beobachtet wird.
Zweikettige Polypeptidhormone die durch die β-Zellen der Langerhans-Inseln produziert werden. Ihr Molekulargewicht ist ~5800 Da. Die α- und β-Ketten sind durch zwei Disulfidbrücken verbunden. Die α−Kette enthält eine intrakettige Disulfidbindung. Insulin reguliert die zelluläre Aufnahme, Nutzung und Speicherung von Glucose, Aminosäuren und Fettsäuren und hemmt den Abbau von Glykogen, Eiweiß und Fett.
Physikalische Form
Stabil bei 2 bis 8 °C
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wafa B'chir et al.
Endocrinology, 159(5), 2153-2164 (2018-04-11)
Given the increasing prevalence of obesity and the metabolic syndrome, identification of intrinsic molecular programs responsible for ensuring fuel homeostasis and preventing metabolic disease is needed. We investigated whether the orphan nuclear receptor estrogen-related receptor α (ERRα), a major regulator
M M Vick et al.
Journal of animal science, 85(5), 1144-1155 (2007-02-01)
Recent studies associate obesity and insulin resistance in horses with development of abnormal reproductive function and debilitating laminitis. The factors contributing to insulin resistance in obese horses are unknown. However, human studies provide evidence that elevated inflammatory cytokines such as
Ana Mato-Berciano et al.
Oncotarget, 8(14), 22700-22715 (2017-02-12)
Notch signaling pathway is an embryonic program that becomes reactivated in pancreatic cancer and contributes to cancer stem cell (CSC) maintenance. We explored the concept of oncolytic adenoviral activity in response to Notch activation signaling, in the context of a
Varsha Prakash et al.
Nature communications, 10(1), 2110-2110 (2019-05-10)
Ribosome biogenesis is a canonical hallmark of cell growth and proliferation. Here we show that execution of Epithelial-to-Mesenchymal Transition (EMT), a migratory cellular program associated with development and tumor metastasis, is fueled by upregulation of ribosome biogenesis during G1/S arrest.
Kye Won Park et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 22(9), 2038-2048 (2008-06-20)
We previously identified the small molecule harmine as a regulator of peroxisome proliferator activated-receptor gamma (PPARgamma) and adipocyte differentiation. In an effort to identify signaling pathways mediating harmine's effects, we performed transcriptional profiling of 3T3-F442A preadipocytes. Inhibitor of DNA biding