Merck
I9278
Sigma-Aldrich
Insulin -Lösung human
sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.77
Form:
solution
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sterilität
sterile-filtered
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioXtra
Form
solution
Konzentration
9.5-11.5 mg/mL
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤50 EU/mL endotoxin
pH-Wert
7.9-8.5
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
InChIKey
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
Angaben zum Gen
human ... INS(3630)
Allgemeine Beschreibung
Insulin ist ein zweikettiges Polypeptidhormon, das von den β-Zellen der Pankreasinseln gebildet wird. Sein Molekulargewicht beträgt ca. 5800 kDa. Die α- und β-Ketten sind durch zwei Disulfidbrücken verbunden. Die α-Kette enthält eine einzelne Disulfidbindung.
Anwendung
Humane Insulinlösung wird zu 0,5 bis 1 ml je Liter Medium zur Verwendung in Zellkulturanwendungen empfohlen.
Humane Insulinlösung wird für Insulintoleranztests bei Mäusen und Ratten verwendet.[1][2] Es wird auch zur adipogenen Differenzierung von aus humanen embryonalen Stammzellen (hESC) gewonnenen Auswuchskulturen und hMSC (humane mesenchymale Stromazellen) verwendet.[3][4]
Humaninsulinlösung wird als Zusatz in Dulbecco′ modifiziertem Eagle-Medium′ (DMEM) zur Kultivierung der Epithel- und Endometriumzelllinie vom Menschen, Minimal Essential Medium zur Kultivierung der Brust-Adenokarzinom-Zelllinie vom Menschen und Medium 199 zur Kultivierung einer normalen Ovarialzelllinie eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Insulin spielt eine Rolle in verschiedenen zellulären Prozessen, z. B. bei der Förderung des Zellwachstums, der Regulierung des Zellzyklus und der Förderung der Glucoseaufnahme. Es wird häufig als Proteinsupplement in serumfreien Nährmedien für Säugetierzellen verwendet, um das optimale Wachstum und die Erhaltung der Säugetierzellen zu fördern.
Sonstige Hinweise
InChI: 1S/C257H383N65O77S6/c1-29-131(23)205(313-193(339)104-259)252(393)317-204(130(21)22)248(389)288-159(75-82-200(349)350)217(358)282-156(71-78-189(263)335)221(362)308-183-116-403-404-117-184-243(384)305-178(111-324)240(381)294-162(88-123(7)8)225(366)295-168(95-140-53-61-146(329)62-54-140)228(369)283-154(69-76-187(261)333)218(359)290-161(87-122(5)6)223(364)285-158(74-81-199(347)348)220(361)302-174(101-190(264)336)235(376)298-170(97-142-57-65-148(331)66-58-142)231(372)309-182(242(383)304-176(255(396)397)103-192(266)338)115-402-401-114-181(214(355)273-107-194(340)278-153(72-79-197(343)344)216(357)281-151(51-42-84-271-257(267)268)212(353)272-108-195(341)279-166(93-138-46-36-32-37-47-138)227(368)297-167(94-139-48-38-33-39-49-139)230(371)299-171(98-143-59-67-149(332)68-60-143)238(379)320-208(135(27)327)254(395)322-85-43-52-186(322)246(387)286-152(50-40-41-83-258)222(363)321-209(136(28)328)256(398)399)311-250(391)203(129(19)20)316-236(377)164(90-125(11)12)292-229(370)169(96-141-55-63-147(330)64-56-141)296-224(365)160(86-121(3)4)289-210(351)133(25)277-215(356)157(73-80-198(345)346)287-247(388)202(128(17)18)315-237(378)165(91-126(13)14)293-233(374)173(100-145-106-270-120-276-145)301-239(380)177(110-323)280-196(342)109-274-213(354)180(113-400-405-118-185(310-244(183)385)245(386)319-207(134(26)326)253(394)306-179(112-325)241(382)318-206(132(24)30-2)251(392)312-184)307-226(367)163(89-124(9)10)291-232(373)172(99-144-105-269-119-275-144)300-219(360)155(70-77-188(262)334)284-234(375)175(102-191(265)337)303-249(390)201(127(15)16)314-211(352)150(260)92-137-44-34-31-35-45-137/h31-39,44-49,53-68,105-106,119-136,150-186,201-209,323-332H,29-30,40-43,50-52,69-104,107-118,258-260H2,1-28H3,(H2,261,333)(H2,262,334)(H2,263,335)(H2,264,336)(H2,265,337)(H2,266,338)(H,269,275)(H,270,276)(H,272,353)(H,273,355)(H,274,354)(H,277,356)(H,278,340)(H,279,341)(H,280,342)(H,281,357)(H,282,358)(H,283,369)(H,284,375)(H,285,364)(H,286,387)(H,287,388)(H,288,389)(H,289,351)(H,290,359)(H,291,373)(H,292,370)(H,293,374)(H,294,381)(H,295,366)(H,296,365)(H,297,368)(H,298,376)(H,299,371)(H,300,360)(H,301,380)(H,302,361)(H,303,390)(H,304,383)(H,305,384)(H,306,394)(H,307,367)(H,308,362)(H,309,372)(H,310,385)(H,311,391)(H,312,392)(H,313,339)(H,314,352)(H,315,378)(H,316,377)(H,317,393)(H,318,382)(H,319,386)(H,320,379)(H,321,363)(H,343,344)(H,345,346)(H,347,348)(H,349,350)(H,396,397)(H,398,399)(H4,267,268,271)/t131-,132-,133-,134+,135+,136+,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,186-,201-,202-,203-,204-,205-,206-,207-,208-,209-/m0/s1
Physikalische Form
Stabil bei 2 bis 8 °C
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Genetic stability of bone marrow-derived human mesenchymal stromal cells in the Quantum System.
Jones M et al.
Cytotherapy, 15, 1323-1323 (2013)
E Comisso et al.
Oncogene, 36(30), 4253-4266 (2017-03-21)
OCT4 (Octamer-binding transcription factor 4) is essential for embryonic stem cell self-renewal. Here we show that OCT4 increases the aggressiveness of high-grade serous ovarian cancer (HG-SOC) by inactivating the Retinoblastoma tumor suppressor pathway and enhancing mitotic stability in cancer cells.
Farinaz Ghodrati et al.
Scientific reports, 8(1), 8654-8654 (2018-06-07)
At times, it can be difficult to discern if a lack of overlap in reported interactions for a protein-of-interest reflects differences in methodology or biology. In such instances, systematic analyses of protein-protein networks across diverse paradigms can provide valuable insights.
Hui-Yu Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 284(40), 27090-27100 (2009-08-06)
Subjects with type 1 diabetes mellitus (T1DM) eventually develop insulin resistance and other features of T2DM such as cardiovascular disorders. The exact mechanism has been not been completely understood. In this study, we tested the hypothesis that excessive or inappropriate
Early cardiac changes in a rat model of prediabetes: brain natriuretic peptide overexpression seems to be the best marker.
Nunes S, et al.
Cardiovascular Diabetology, 12, 44-44 (2013)
Protokolle
Discover our collection of primary human hepatic Kupffer cells and protocol for thawing, plating, and growing Kupffer cells. Find the formulation for Kupffer culture maintenance media.
Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations. Explore our protocol for plateable primary hepatocyte cell culture.
Discover our protocol for thawing, plating, and forming hepatocyte spheroids from human spheroid-qualified plateable hepatocytes. Find the formulation for hepatocyte spheroid maintenance media.
Verwandter Inhalt
Explore our protocol for suspension primary hepatocyte cell culture. Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations.
Questions
1–10 of 15 Questions  
  1. How is this insulin produced? In E.Coli? Yeast?...?
    1 answer
    1. This product is prepared from recombinant human insulin produced in Saccharomyces cerevisiae.
      Helpful?
  2. Is this product suitable for insulin tolerance tests in mice
    1 answer
    1. This item has not been specifically tested for suitability in insulin tolerance. However, the product has been used successfully in a number of published papers. Please see the link below to review one such article:
      https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2785638/
      Helpful?
  3. How long does the insulin remain potent for if stored in the fridge?
    1 answer
    1. This product is assigned an expiration date of approximately 2 years from the date of Quality Release, when stored as directed at 2-8°C. The expiration date is lot specific and reported on the product label, as well as the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/i9278#product-documentation
      Helpful?
  4. Is this insulin considered of fast or slow action?
    1 answer
    1. This product is intended for research use only and is not a Therapeutic insulin. The research grade insulin products are not defined by the Therapeutic types. There are analytical standards available for each type. Please see the links below to review additional product options for research use:
      Insulin Glargine - Slow acting Insulin
      https://www.sigmaaldrich.com/search/insulin-glargine?focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=insulin%20glargine&type=product
      Aspart Insulin - Fast acting Insulin
      https://www.sigmaaldrich.com/search/insulin-aspart?focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=insulin%20aspart&type=product
      Lispro Insulin - Fast acting Insulin
      https://www.sigmaaldrich.com/search/insulin-lispro?focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=insulin%20lispro&type=product
      Helpful?
  5. Is this human insulin suitable for use in mouse cell culture?
    1 answer
    1. Yes, this product is suitable for mouse cell culture and has been cell culture tested on the L929 and 3T3 mouse cell lines. Please see the link below to review peer-reviewed articles that may be of interest:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6892261/#:~:text=This%20process%20requires%20DRAM%2D1,and%20permitting%20efficient%20mTORC1%20activation.
      Helpful?
  6. what is the morality of the product I9278, Insulin solution human?
    1 answer
    1. The molarity of a 10 mg/mL solution of human insulin, with a molecular weight of 5807 daltons, is approximately 1.7 μmol/mL or 1.7 mM.
      Helpful?
  7. What kind of solution is the insulin (Product number: I9278) dissolved in?
    1 answer
    1. The insulin (cat# I9278) is dissolved in HEPES solution.
      Helpful?
  8. Are there any contaminants (IgG, IgM example) in I9278?
    1 answer
    1. Unfortunately, this product is not tested for impurities.
      Helpful?
  9. What is the content of the insulin solution/buffer (any perservatives and non insulin components?)
    1 answer
    1. This product is prepared in a HEPES buffer, pH 7.9 - 8.5.
      Helpful?
  10. Can you store this product aliquoted at -20 degrees to extend shelf-life?
    1 answer
    1. For research applications, freezing insulin solution has been a common pratice. However, solutions available on the commercial market for therapeutic use are never frozen, in order to maintain maximum activity. There have been no stability studies perform on the shelf life of frozen insulin solutions. Please see the link below to review a publication that may be helpful:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8721649/
      Helpful?
1–10 of 15 Questions  