Fortfahren mit
91077C
Insulin, human, rekombinant
for research or for further manufacturing use, dry powder
Synonym(e):
Insulin Natriumsalz human, rh-Insulin
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 147,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 281,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 782,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.570,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.77
EC Number:
234-279-7
MDL number:
€ 147,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Produktmuster anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
dry powder
potency
≥27.5 units per mg
quality
300
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1.0 EU/mL endotoxin
solubility
water: 10 mg/mL (pH 2.0—2.5)
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI key
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
Gene Information
human ... INS(3630)
General description
Rekombinantes Humaninsulin (rHu) ist in Funktion und Struktur identisch mit der nativen menschlichen Sequenz. Ein Hormon, das aus zwei Polypeptidketten besteht, bei dem die A-Kette (21 Aminosäuren) und B-Kette (30 Aminosäuren) von rHu-Insulin durch Disulfidbindungen zwischen den Cysteinresten kovalent verbunden sind.′
Application
Serumfreie Medienzusätze wie Insulin sind für das langfristige Wachstum von häufig verwendeten Säugerzelllinien essentiell. Wenn kein Insulin in den Medien vorhanden ist, können die Zellen Störungen in der Morphologie und der Wachstumsrate aufweisen.
  • Rekombinantes Humaninsulin wurde in Medien zur adipogenen Induktion von mesenchymalen Stammzellen eingesetzt.[1]
  • Es wurde als Zusatz in Zellkulturmedien für Epithelzellen der Atemwege eingesetzt.
  • Es wurde in Kulturmedien für die Differenzierung von Zellen, in GLUT4 (Glukosetransporter Typ 4)-Translokationsassays und zur Untersuchung der Interaktion von Insulin mit dem Insulinrezeptor über Oberflächenplasmonenresonanz eingesetzt.[2]
Biochem/physiol Actions
Zweikettige Polypeptidhormone die durch die β-Zellen der Langerhans-Inseln produziert werden. Ihr Molekulargewicht ist ~5800 Da. Die α- und β-Ketten sind durch zwei Disulfidbrücken verbunden. Die α−Kette enthält eine intrakettige Disulfidbindung. Insulin reguliert die zelluläre Aufnahme, Nutzung und Speicherung von Glucose, Aminosäuren und Fettsäuren und hemmt den Abbau von Glykogen, Eiweiß und Fett.
Other Notes
InChI: 1S/C257H383N65O77S6/c1-29-131(23)205(313-193(339)104-259)252(393)317-204(130(21)22)248(389)288-159(75-82-200(349)350)217(358)282-156(71-78-189(263)335)221(362)308-183-116-403-404-117-184-243(384)305-178(111-324)240(381)294-162(88-123(7)8)225(366)295-168(95-140-53-61-146(329)62-54-140)228(369)283-154(69-76-187(261)333)218(359)290-161(87-122(5)6)223(364)285-158(74-81-199(347)348)220(361)302-174(101-190(264)336)235(376)298-170(97-142-57-65-148(331)66-58-142)231(372)309-182(242(383)304-176(255(396)397)103-192(266)338)115-402-400-113-180(307-226(367)163(89-124(9)10)291-232(373)172(99-144-105-269-119-275-144)300-219(360)155(70-77-188(262)334)284-234(375)175(102-191(265)337)303-249(390)201(127(15)16)314-211(352)150(260)92-137-44-34-31-35-45-137)213(354)274-109-196(342)280-177(110-323)239(380)301-173(100-145-106-270-120-276-145)233(374)293-165(91-126(13)14)237(378)315-202(128(17)18)247(388)287-157(73-80-198(345)346)215(356)277-133(25)210(351)289-160(86-121(3)4)224(365)296-169(96-141-55-63-147(330)64-56-141)229(370)292-164(90-125(11)12)236(377)316-203(129(19)20)250(391)311-181(114-401-405-118-185(310-244(183)385)245(386)319-207(134(26)326)253(394)306-179(112-325)241(382)318-206(132(24)30-2)251(392)312-184)214(355)273-107-194(340)278-153(72-79-197(343)344)216(357)281-151(51-42-84-271-257(267)268)212(353)272-108-195(341)279-166(93-138-46-36-32-37-47-138)227(368)297-167(94-139-48-38-33-39-49-139)230(371)299-171(98-143-59-67-149(332)68-60-143)238(379)320-208(135(27)327)254(395)322-85-43-52-186(322)246(387)286-152(50-40-41-83-258)222(363)321-209(136(28)328)256(398)399/h31-39,44-49,53-68,105-106,119-136,150-186,201-209,323-332H,29-30,40-43,50-52,69-104,107-118,258-260H2,1-28H3,(H2,261,333)(H2,262,334)(H2,263,335)(H2,264,336)(H2,265,337)(H2,266,338)(H,269,275)(H,270,276)(H,272,353)(H,273,355)(H,274,354)(H,277,356)(H,278,340)(H,279,341)(H,280,342)(H,281,357)(H,282,358)(H,283,369)(H,284,375)(H,285,364)(H,286,387)(H,287,388)(H,288,389)(H,289,351)(H,290,359)(H,291,373)(H,292,370)(H,293,374)(H,294,381)(H,295,366)(H,296,365)(H,297,368)(H,298,376)(H,299,371)(H,300,360)(H,301,380)(H,302,361)(H,303,390)(H,304,383)(H,305,384)(H,306,394)(H,307,367)(H,308,362)(H,309,372)(H,310,385)(H,311,391)(H,312,392)(H,313,339)(H,314,352)(H,315,378)(H,316,377)(H,317,393)(H,318,382)(H,319,386)(H,320,379)(H,321,363)(H,343,344)(H,345,346)(H,347,348)(H,349,350)(H,396,397)(H,398,399)(H4,267,268,271)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I150711376497001I2643
form
dry powder
form
powder
form
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
form
powder
impurities
≤1.0 EU/mL endotoxin
impurities
-
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin (LAL test)
impurities
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
potency
≥27.5 units per mg
potency
-
potency
-
potency
≥27.5 units/mg (dried basis)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
quality
300
quality
-
quality
-
quality
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)