I2643
Insulin
recombinant, expressed in yeast (proprietary host)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in yeast (proprietary host)
Sterilität
non-sterile
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Wirksamkeit
≥27.5 units/mg (dried basis)
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Löslichkeit
0.01 M HCl: 20 mg/mL, clear, colorless
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChIKey
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
Angaben zum Gen
human ... INS(3630)
Anwendung
- in dem für die Adipogenese von ASC (aus Fettgewebe gewonnene Stammzellen) benötigten Kulturmedium
- für die Untersuchung der Wirkung von Insulin im Gehirn von jungen und alten Ratten.
- zur Untersuchung der Wirkung von Insulin auf die inflammatorischen Aktionen des Protease-aktivierten Rezeptors 2 (PAR2) im Mausmodell
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Angaben zur Herstellung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.