Fortfahren mit
COLLD-RO
Roche
Collagenase D
from Clostridium histolyticum
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 98,20
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 364,00
2.5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.030,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
EG-Nummer:
NACRES:
NA.54
Biological source:
Clostridium histolyticum
Concentration:
(working concentration: 0.5 - 2.5 mg/ml)
€ 98,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Clostridium histolyticum
sterility
non-sterile
form
lyophilized
collagenase activity
>0.15 U/mg lyophilizate
packaging
pkg of 100 mg (11088858001), pkg of 2.5 g (11088882001), pkg of 500 mg (11088866001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
(working concentration: 0.5 - 2.5 mg/ml)
technique(s)
tissue processing: suitable
color
light brown
optimum pH
6.0-8.0
solubility
water: soluble
NCBI accession no.
application(s)
cell analysis
foreign activity
Clostripain 0.060 U/mg, Proteases 8 U/mg ( Azocoll), Trypsin <0.2 U/mg (with BAEE)
storage temp.
2-8°C
General description
Collagenase D wird aus Clostridium histolyticum-Kulturen durch Filtration, Ammoniumsulfat-Fällung, Dialyse und Lyophilisierung hergestellt.
Application
Kollagenase aus C. histolyticum findet breite Anwendung für die Zerlegung vieler Gewebetypen (z.B. Lunge, Herz, Muskel, Knochen, Fettgewebe, Leber, Niere, Knorpel, Brustdrüse, Plazenta, Blutgefäße, Gehirn, Tumoren) und für die Herstellung von Einzelzellsuspensionen zur Etablierung von primären Zellkultursystemen. Kollagenase D wird für Anwendungen empfohlen, bei denen die Funktionsfähigkeit und Integrität von Proteinen auf der Zelloberfläche wichtig ist.
Clostridium-Kollagenase von Roche wird zur Präparation von Zellen aus vielen Gewebetypen verwendet, darunter Leberzellen, Fettzellen, Langerhans-Inseln, Epithelzellen, Muskelzellen, Endothelzellen, usw.[1][2][3][4] Es sollte jedoch bei jeder Enzymcharge empirisch ermittelt werden, ob sie für die Zerlegung eines bestimmten Gewebes geeignet ist.
Biochem/physiol Actions
Collagenase baut natives Kollagen ab. Clostripain, trypsinähnliche Enzyme und neutrale Proteasen bauen ebenfalls andere Proteine ab.
Features and Benefits
Inhalt
Lyophilisat, nicht steril
Physical form
Lyophilisat, nicht steril.
Preparation Note
Aktivator: Ca2+
Arbeitskonzentration: 0,5 - 2,5 mg/mL
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): -15 bis -25°C
Roche empfiehlt, nur die Menge an Lyophilisat zu rekonstituieren, die für die sofortige Anwendung benötigt wird. Die rekonstituierte Lösung kann bei -15 bis -25 °C bis zu einer Woche gelagert werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen ist zu vermeiden, da die Aktivität nach der Rekonstitution abnimmt.
Inhibitoren:
Kollagenase-Hemmer: EDTA, EGTA, Cys, His, DTT, 2-Mercaptoethanol
Kollagenase wird durch Serum nicht gehemmt.
Clostripain-Inhibitoren: TLCK
Trypsin-Inhibitoren: Aprotinin, Trypsin-Inhibitor (Eiweiß, Sojabohnen)
Enzymaktivität:
Kollagenaseaktivität: >0,15 U/mg (nach Wünsch) (+25°C, 4-Phenyl-azobenzyl-oxycarbonyl-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg als Substrat)
Kontaminierende Enzymaktivitäten: Trypsin, Clostripain und gesamtproteolytische Aktivität
Collagenase D hat eine normale bis hohe Collagenase-Aktivität und eine sehr geringe tryptische Aktivität (üblicherweise <0,2 Einheiten/mg, BAEE als Substrat).
Rekonstitution in jeder ausgeglichenen Salzlösung (z.B. HBSS)
Vor Licht schützen
Other Notes
Kollagenase von Roche wird in Wünsch-Einheiten (1 μmol Produkt wird pro Minute bei +25 °C mit Wünsch-Substrat gebildet) getestet.
Die Kollagenase-Aktivität wird häufig in Mandl-Einheiten angegeben (1 μmol Leucin wird in 5 Stunden bei +37 °C aus Kollagen freigesetzt).
Leider gibt es keinen einheitlichen Umrechnungsfaktor zwischen den beiden Aktivitätseinheiten, weil die Mandl-Einheit zum Teil von der nicht definierbaren Variablen der Konzentration kontaminierender Proteasen in der Kollagenasezubereitung abhängt. Eine reinere Kollagenasezubereitung ergäbe somit eine geringere spezifische Aktivität in Mandl-Einheiten als eine Rohzubereitung. Für Clostridium-Zubereitungen sind üblicherweise Umrechnungsfaktoren von ca. 1:1800 angegeben (eine bestimmte Charge Clostridium-Kollagenase enthielt z.B. ca. 0,15 Wünsch-U/mg und 250 Mandl-U/mg).
Nur für die Life Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
COLLH-ROC9407COLLDISP-RO
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
enzyme from Bacillus polymyxa ( Dispase ), enzyme from bacterial ( Collagenase from Vibrio alginolyticus)
technique(s)
tissue processing: suitable
technique(s)
tissue processing: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
tissue processing: suitable
application(s)
cell analysis
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
life science and biopharma
sample preparation
form
lyophilized
form
lyophilized
form
powder
form
lyophilized
concentration
(working concentration: 0.5 - 2.5 mg/ml)
concentration
~1 mg/mL (Isolation of rat hepatocytes), ~2 mg/mL (Isolation of adipocytes)
concentration
-
concentration
1 mg/mL (Collagenase: 0.1U/mL, Dispase: 0.8U/mL)
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
water: soluble
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)