Merck
I1882
Sigma-Aldrich
Insulin aus Rinderpankreas
γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture, potency: ≥20 units/mg (USP units), lyophilized powder
Synonym(e):
Bovine insulin, Cell culture grade insulin
Größe auswählen
100 MG
€ 635,00
€ 635,00
Voraussichtliches Versanddatum19. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 635,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C254H377N65O75S6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
5733.49
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.77
Form:
lyophilized powder
€ 635,00
Voraussichtliches Versanddatum19. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Sterilität
γ-irradiated
Produktlinie
BioXtra
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
≥20 units/mg (USP units)
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Löslichkeit
acetic acid: 2 mg/mL (pH: 2-3)
hydrochloric acid: 2 mg/mL (pH: 2-3)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChIKey
IXIBAKNTJSCKJM-BUBXBXGNSA-N
Angaben zum Gen
bovine ... INS(280829)
Anwendung
Insulin wird in vielen Kultursystemen mit Säugetierzellen als Wachstumsfaktor verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Zweikettige Polypeptidhormone, die durch die β-Zellen der Langerhans-Inseln produziert werden. Ihr Molekulargewicht ist ~5800 Da. Die α- und β-Ketten sind durch zwei Disulfidbrücken verbunden. Die α−Kette enthält eine intrakettige Disulfidbindung. Insulin reguliert die zelluläre Aufnahme, Nutzung und Speicherung von Glucose, Aminosäuren und Fettsäuren und hemmt den Abbau von Glycogen, Eiweiß und Fett.
Sonstige Hinweise
InChI: 1S/C254H377N65O75S6/c1-29-131(24)205(312-192(334)103-256)250(389)317-204(130(22)23)246(385)287-158(74-81-199(344)345)216(355)281-155(70-77-188(260)330)220(359)307-183-116-399-400-117-184-242(381)305-177(110-321)238(377)293-161(87-122(6)7)223(362)294-167(94-139-52-60-145(324)61-53-139)226(365)282-153(68-75-186(258)328)217(356)289-160(86-121(4)5)221(360)284-157(73-80-198(342)343)219(358)301-173(100-189(261)331)233(372)297-169(96-141-56-64-147(326)65-57-141)229(368)308-182(241(380)303-175(253(393)394)102-191(263)333)115-398-396-113-180(212(351)270-106-193(335)277-152(71-78-196(338)339)215(354)280-150(50-41-83-268-254(264)265)210(349)269-107-194(336)278-165(92-137-45-35-31-36-46-137)225(364)296-166(93-138-47-37-32-38-48-138)228(367)298-170(97-142-58-66-148(327)67-59-142)236(375)318-206(135(28)323)251(390)319-84-42-51-185(319)244(383)285-151(49-39-40-82-255)213(352)276-134(27)252(391)392)310-248(387)202(128(18)19)315-234(373)163(89-124(10)11)291-227(366)168(95-140-54-62-146(325)63-55-140)295-222(361)159(85-120(2)3)288-207(346)132(25)274-214(353)156(72-79-197(340)341)286-245(384)201(127(16)17)314-235(374)164(90-125(12)13)292-231(370)172(99-144-105-267-119-273-144)300-237(376)176(109-320)279-195(337)108-271-211(350)179(112-395-397-114-181(309-243(183)382)240(379)275-133(26)208(347)304-178(111-322)239(378)316-203(129(20)21)249(388)311-184)306-224(363)162(88-123(8)9)290-230(369)171(98-143-104-266-118-272-143)299-218(357)154(69-76-187(259)329)283-232(371)174(101-190(262)332)302-247(386)200(126(14)15)313-209(348)149(257)91-136-43-33-30-34-44-136/h30-38,43-48,52-67,104-105,118-135,149-185,200-206,320-327H,29,39-42,49-51,68-103,106-117,255-257H2,1-28H3,(H2,258,328)(H2,259,329)(H2,260,330)(H2,261,331)(H2,262,332)(H2,263,333)(H,266,272)(H,267,273)(H,269,349)(H,270,351)(H,271,350)(H,274,353)(H,275,379)(H,276,352)(H,277,335)(H,278,336)(H,279,337)(H,280,354)(H,281,355)(H,282,365)(H,283,371)(H,284,360)(H,285,383)(H,286,384)(H,287,385)(H,288,346)(H,289,356)(H,290,369)(H,291,366)(H,292,370)(H,293,377)(H,294,362)(H,295,361)(H,296,364)(H,297,372)(H,298,367)(H,299,357)(H,300,376)(H,301,358)(H,302,386)(H,303,380)(H,304,347)(H,305,381)(H,306,363)(H,307,359)(H,308,368)(H,309,382)(H,310,387)(H,311,388)(H,312,334)(H,313,348)(H,314,374)(H,315,373)(H,316,378)(H,317,389)(H,318,375)(H,338,339)(H,340,341)(H,342,343)(H,344,345)(H,391,392)(H,393,394)(H4,264,265,268)/t131-,132-,133-,134-,135+,149-,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,200-,201-,202-,203-,204-,205-,206-/m0/s1
Physikalische Form
Pulver-0 °C; die Lösung ist bei 2 - 8 °C für 1 Jahr haltbar
Rekonstituierung
Zur Herstellung von 10 mg/ml Stammlösung 10 ml gesäuertes H2O (pH ≤2) zugeben, das durch Zugabe von Eisessig (ca. 0,1 ml) präpariert wurde.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Kevin M Dean et al.
Scientific reports, 7(1), 9332-9332 (2017-08-26)
We introduce a concept that enables parallelized three-dimensional imaging throughout large volumes with isotropic 300-350 nm resolution. By staggering high aspect ratio illumination beams laterally and axially within the depth of focus of a digitally scanned light-sheet fluorescence microscope (LSFM), multiple
Kristina Attoff et al.
PloS one, 12(12), e0190066-e0190066 (2017-12-21)
Despite its high relevance, developmental neurotoxicity (DNT) is one of the least studied forms of toxicity. Current guidelines for DNT testing are based on in vivo testing and they require extensive resources. Transcriptomic approaches using relevant in vitro models have
Marc Hafner et al.
Cell chemical biology, 26(8), 1067-1080 (2019-06-11)
The target profiles of many drugs are established early in their development and are not systematically revisited at the time of FDA approval. Thus, it is often unclear whether therapeutics with the same nominal targets but different chemical structures are
Jason C Dugas et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 28(33), 8294-8305 (2008-08-15)
One of the difficulties in studying cellular interactions in the CNS is the lack of effective methods to purify specific neuronal populations of interest. We report the development of a novel purification scheme, cholera toxin beta (CTB) immunopanning, in which
Sarfraz Ahmad et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 17(6), 1101-1108 (2009-04-02)
Prostate stem cell antigen (PSCA) is a cell surface antigen expressed in normal human prostate and over expressed in prostate cancer. Elevated levels of PSCA protein in prostate cancer correlate with increased tumor stage/grade, with androgen independence and have higher
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. how to soluble i1882? What percent dilution should I use to gial acetic acid?
    1 answer
    1. Insulin has low solubility at neutral pH. It can be solubilized at 1-10 mg/mL in dilute acetic (1%) or hydrochloric acid, pH 2-3. Insulin can also be solubilized in 125 mM NaHCO3.15 However, alkaline stock solutions are not recommended since high pH increases the rate of deamidation and aggregation.
      Helpful?
  2. What can be used to make a solution of insulin?
    1 answer
    1. Insulin is soluble in dilute acids and alkalis. The solubility of insulin is tested at 2 mg/mL in water (acidified to pH 2 with hydrochloric acid). One can also use 1 mL of water acidified to pH 2 with 10 μL of glacial acetic acid to dissolve 2 mg of insulin. A 10 mg/mL solution of bovine insulin in 25 mM HEPES at pH 8.2 is offered as Product No. I0516.
      Helpful?
  3. How can I store the insulin solution?  How long?
    1 answer
    1. The USP recommends that solutions of insulin be stored at 2-8°C. It is not recommended to freeze solutions of insulin, as it can aggregate. Sterile solutions should be stable for at least 1 year at 2-8°C.
      Helpful?
  4. How many units of insulin are present in one vial of Product I1882, Insulin from bovine pancreas?
    1 answer
    1. Product No. I1882 has a potency specification of not less than 2520 USP units per vial. For a vial that contains (nominally) 100 mg, that works out to 25.2 USP units/mg.  The potency in terms of units per vial can be found the on lot-specific Certificate of Analysis.
      Helpful?
  5. What is the comparison between International Units (IU) and USP units for insulin?
    1 answer
    1. The international unit (IU) of insulin is based on the International Standard Preparation of Bioassay (1958). The standard preparation is a mixture of 52% bovine and 48% porcine insulin, containing 24 units/mg. Reference: Martindale: The Extra Pharmacopoeia, 29th ed., p. 392. High purity bovine pancreatic insulin typically assays at approximately 27 USP units per mg. So the IU and USP unit are not identical, but they are approximately 1:1.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. What is the amino acid sequence for Product I1882, Insulin from bovine pancreas?
    1 answer
    1. The sequence and structure of insulin can be found on the product information sheet (under Documents, above).