Fortfahren mit
DN25
Deoxyribonuclease I aus Rinderpankreas
lyophilized powder, Protein ≥85 %, ≥400 Kunitz units/mg protein
Deoxyribonuclease I from bovine pancreas
1 of 3 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
Desoxyribonuklease, DNase I, Deoxyribonucleat-5′-oligonucleotido-hydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 55,70
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 201,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 899,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.830,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-667-0
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥400 Kunitz units/mg protein
Biological source:
bovine pancreas
€ 55,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine pancreas
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥400 Kunitz units/mg protein
mol wt
~31 kDa
composition
Protein, ≥85%
technique(s)
DNA extraction: suitable
solubility
0.15 M NaCl: soluble 5.0 mg/mL, hazy
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
RNase ≤0.02%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
DNase I oder Desoxyribonuklease I, ist eine Endonuklease, die aus Rinderpankreas isoliert wird.
  • Unsere DNase I schließt Doppelstrang- und Einzelstrang-DNA zu Oligo- und Mononukleotiden auf.
  • Rinderpankreas-DNase existiert als vier Isozyme mit folgenden isoelektrischen Punkten für A, B, C und D: 5,22; 4,96; 5,06 und 4,78.3. Die vorherrschende Form ist A, mit kleineren Anteilen von B und C und nur einer geringen Menge von D.
  • Die Struktur von DNase I ähnelt der Struktur von Exonuklease III. Sie umfasst zwei zentrale β-Faltblätter. Jedes β-Faltblatt besteht aus sechs β-Strängen. Dieser Komplex aus β-Faltblättern ist von umfangreichen Schleifen und α-Helixregionen umgeben. Dieses Enzym weist eine strukturelle Ähnlichkeit zu Endonuklease III auf.[1]
Application
  • Verringert die Viskosität und bietet bessere Ausbeuten, indem DNA bei der Primärzellisolation entfernt wird:
  • Integrieren von markierten Basen in DNA: DNA-Nick
  • Radioaktive Markierung
  • Bioprozesstechnik-Anwendungen: DNA-Entfernung
  • Entfernen von genomischer DNA aus RNA-Aufbereitungen vor RT-PCR
  • In-vitro-Transkription
  • Nick-Translation
  • DNase-Footprinting
  • Aktinregulierung der Aktinpolymerisation in Zellen und Zellapoptose
  • UV-Vernetzung von Proteinen mit Nukleinsäuren
  • DNase spielt eine Rolle bei der Regulierung der Aktinpolymerisation in Zellen und ist am Apoptoseprozess beteiligt [1]
DNA-Entfernung in Proteinproben
Biochem/physiol Actions
DNase I ist eine Endonuklease, die auf Phosphodiesterbindungen neben Pyrimidinen wirkt, um Polynukleotide mit terminalen 5′-Phosphaten zu erzeugen. Bei Anwesenheit von Mg2+ spaltet DNase I jeden DNA-Strang unabhängig und an beliebigen Stellen. Beide DNA-Stränge werden in Anwesenheit von Mn2+ ungefähr an den gleichen Stellen gespaltet. Zweiwertige Kationen wie Mn2+, Ca2+, Co2+ und Zn2+ aktivieren das Enzym. Eine Konzentration von 5 mM Ca2+ stabilisiert das Enzym gegen proteolytische Verdauung. Der optimale pH-Wert liegt zwischen 7 und 8. DNase I aus Rinderpankreas besteht aus vier chromatografisch unterscheidbaren Komponenten, A, B, C und D, mit einem Molverhältnis von 4:1:1. Es finden sich nur geringfügige Mengen an D.[1] 2-Mercaptoethanol, Chelatoren, Natriumdodecylsulfat (SDS)[2] und Aktin[3] hemmen bekanntlich die Enzymaktivität.
Features and Benefits
Unsere Desoxyribonuklease DNase I ist ein im Wesentlichen RNase-freies Produkt, das die Produktanwendung unterstützt.
Physical form
Rohe Zubereitung, enthält Calciumchlorid
Preparation Note
10 mg/ml Lösung von DNase I in 0,15 M NaCl können <10 % ihrer Aktivität verlieren, wenn sie eine Woche lang in Aliquoten bei −20 °C aufbewahrt wird. Die gleichen Lösungen können bei Lagerung in Aliquoten bei 2–8 °C etwa 20 % ihrer Aktivität verlieren. Die Lösung bleibt bei 60 °C und einem pH-Wert zwischen 5 und 7 bis zu fünf Stunden aktiv und verliert ihre Aktivität in <10 Minuten bei 68 °C. Sie verliert ihre Aktivität mit einer Rate von 6 %/Stunde in Acetatpuffer (pH-Wert 5,0) und Tris-Puffer (pH-Wert 7,2) bei einer Konzentration von 1 mg/ml.
Analysis Note
Proteinbestimmung durch Biuret.
Other Notes
Eine Kunitz-Einheit erzeugt unter Verwendung von DNA Typ I oder III als Substrat eine Veränderung von A260 von 0,001 je min und ml bei einem pH-Wert von 5,0 und bei 25 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D5025D4263260913
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
specific activity
≥400 Kunitz units/mg protein
specific activity
≥2,000 Kunitz units/mg protein
specific activity
1700—2300 U/vial
specific activity
≥60,000 dornase units/mg dry wt
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for molecular biology
suitability
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Deoxyribonuclease I.
Verwandter Inhalt
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
FTP9814204054839230615
FTP9889804054839199660
DN25-5G04061833591673
DN25-100MG04061835556687
DN25-1G04061835556694
DN25-10MG04061835544349
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. What is the salt tolerance of this DNase I?
    1 answer
    1. This product is not tested for salt tolerance, and therefore, data is not available.
      Helpful?
  2. I would like to know if this product can be used to eliminate DNA from cells in tissue culture (12 wells chamber slide) before immunofluorescent staining? if it can be used - how?
    1 answer
    1. This product can be used to eliminate DNA from cells in tissue culture. Concentration and incubation time should be optimized based on the specific application.
      Helpful?
  3. HOW CAN I PRESERVE DN25 DILUTED and filtered in culture medium? 4C or -20 C?. It will lose activity?
    1 answer
    1. This product is soluble in 0.15 M NaCl at 5 mg/mL. Solutions prepared at 10 mg/mL in 0.15 M NaCl may lose up to 10% activity when stored for 1 week in aliquots at –20 °C. The same solutions stored in aliquots at 2-8 °C can lose up to 20% activity. Please see the link below to review the product datasheet for additional information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/233/818/dn25pis-ms.pdf
      Helpful?
  4. What is the recommended method for long-term storage of the 1 gram bottle of DN25 in solution?
    1 answer
    1. The user bulletin provides guidance on the storage of DNase I once reconstituted. When stored in aliquots at -20°C, solutions of DNase I at 10 mg/mL in 0.15 M NaCl may lose 10% of activity over a week, while storing the same solutions at 2–8°C can result in a 20% activity loss. Alternatively, maintaining solutions at a minimum concentration of 1 mg protein/mL with 5 mM calcium chloride at -20°C can retain 90% activity for at least a year. Solutions with 0.1 mg protein/mL are less stable and may need gelatin as a stabilizer.
      For applications not affected by glycerol, two storage buffer options are available as they do not freeze at -20°C:
      • 20 mM sodium acetate (pH 6.5) with 5 mM CaCl2, 0.1 mM phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF), and 50% (v/v) glycerol, containing DNase I at 5 mg/mL.
      • 10 mM Tris-HCl (pH 7.5) with 50 mM NaCl, 10 mM MgCl2, 1 mM DTT, and 50% (v/v) glycerol, with DNase I at 2 mg/mL.
      Helpful?
  5. Hi I use the DNase during isolation of cells from lung tissue. Do I need to filter the DNase solution before usage?
    1 answer
    1. This is not a sterile product. If sterility is required due to the specific application, solutions may be filter sterilized before use. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/233/818/dn25pis-ms.pdf
      Helpful?
  6. I use the DNase when I isolate lung cells from lung. Do I need to filter them before I use? I will culture the isolated lung cells.
    1 answer
    1. Yes, please filter the DNase solution before use in cell culture, preferably with a 0.22 um filter. The powder is not sterilized as provided.
      Helpful?
Reviews
1–2 of 3 Reviews  
Active Filters
  1. AZ
    • Review 1
    • Votes 4
    5 out of 5 stars.
    Good in DNA removal during protein production.
    We use it for lysis in protein production and it works well for us.
    Helpful?
  2. Denver, CO
    • Review 1
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    DNASe 1
    This reagent works well for our purpose in our cell culture prep for cardiomyocytes
    Helpful?
  3. 1 Ratings-only review