Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-667-0
MDL number:
Specific activity:
1700—2300 U/vial
Biological source:
bovine pancreas
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
bovine pancreas
form
powder
specific activity
1700—2300 U/vial
mol wt
~31 kDa
purified by
chromatography
packaging
vial of ≥0.25 mg total protein
technique(s)
DNA extraction: suitable
solubility
0.15 M NaCl: soluble 5.0 mg/mL, clear
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
Application
DNA-Entfernung in Proteinproben
DNAse wird verwendet, um in einem ersten Schritt Einzelstrangbrüche in der DNA zu bewirken, um markierte Basen in die DNA einzubauen. DNAse I von Sigma wird gemeinsam mit anderen Enzymen für die Tumorernte und -dissoziation während der Isolierung und molekularen Charakterisierung von Karzinomstammzellen in Brusttumoren von MMTV-Wnt-1-Mäusen verwendet.
Deoxyribonuclease I aus dem Rinderpankreas wurde in einer Studie verwendet, um zu bestimmen, ob Säugetier-Deoxyribonucleasen I auf Basis ihrer unterschiedlichen Gewebekonzentrationen in drei Typen klassifiziert werden können. Deoxyribonuclease I aus dem Rinderpankreas wurde zudem in einer Studie zum Vergleich der drei Primärstrukturen der Deoxyribonuclease verwendet, die aus dem Pankreas von Rindern, Schafen und Schweinen isoliert wurden.
Biochem/physiol Actions
DNAse I ist eine Endonuklease, die auf Phosphodiesterbindungen nahe Pyrimidinen wirkt, um Polynukleotide mit terminalen 5′-Phosphaten zu erzeugen. Bei Anwesenheit von Mg2+ spaltet DNAse I jeden DNA-Strang unabhängig und an beliebigen Stellen. Beide DNA-Stränge werden bei Anwesenheit von Mg2+ ungefähr an den gleichen Stellen gespaltet. Der optimale pH-Wert liegt zwischen 7 und 8. Zweiwertige Kationen wie Mn2+, Ca2+, Co2+ und Zn2+ aktivieren das Enzym. Eine Konzentration von 5 mM Ca2+ stabilisiert das Enzym gegen proteolytische Verdauung. DNAse I vom Rinderpankreas besteht aus vier chromatographisch unterscheidbaren Komponenten, A, B, C und D, mit molaren Verhältnissen von 4:1:1. Es finden sich nur geringfügige Mengen an D. 2-Mercaptoethanol, Chelatoren, Natriumdodecylsulfat (SDS) und Aktin hemmen bekanntlich die Enzymaktivität.
Features and Benefits
Wirksame DNA-Entfernung: Desoxyribonuklease I aus Rinderpankreas ist eine wirksame Endonuklease, die beide DNA-Stränge zufällig spaltet, was sie zu einer verlässlichen Wahl für die DNA-Entfernung aus Proteinproben macht.
Vielfältige Anwendung: Dieses Enzym kann zum Nicken von DNA, Einbringen von markierten Basen in DNA und Isolieren sowie molekularen Charakterisieren von Krebsstammzellen in murinen Brustkrebstumoren eingesetzt werden. Es eignet sich auch für Vergleichsstudien von aus Rind-, Schaf- und Schweinepankreas isolierter Desoxyribonuklease.
Stabil: Das Enzym bleibt bei 60 °C und einem pH-Wert von 5 bis 7 bis zu fünf Stunden stabil und kann mit nur einem geringen Aktivitätsverlust bei −20 °C bis zu einer Woche gelagert werden. Diese Stabilität macht es zu einer kostengünstigen und praktischen Option.
Vielfältige Anwendung: Dieses Enzym kann zum Nicken von DNA, Einbringen von markierten Basen in DNA und Isolieren sowie molekularen Charakterisieren von Krebsstammzellen in murinen Brustkrebstumoren eingesetzt werden. Es eignet sich auch für Vergleichsstudien von aus Rind-, Schaf- und Schweinepankreas isolierter Desoxyribonuklease.
Stabil: Das Enzym bleibt bei 60 °C und einem pH-Wert von 5 bis 7 bis zu fünf Stunden stabil und kann mit nur einem geringen Aktivitätsverlust bei −20 °C bis zu einer Woche gelagert werden. Diese Stabilität macht es zu einer kostengünstigen und praktischen Option.
Preparation Note
Das Enzympulver kann in Wasser oder in einem beliebigen Puffer mit einem pH-Wert von 4,0–9,0 (außer Phosphatpuffer) rekonstituiert werden. Calciumchelatoren sind zu vermeiden. 10 mg/mL Lösung von DNAse I in 0,15 M NaCl können <10 % ihrer Aktivität verlieren, wenn sie eine Woche lang in Aliquoten bei −20 °C aufbewahrt wird. Die gleichen Lösungen können bei Lagerung in Aliquoten bei 2–8 °C ca. 20 % ihrer Aktivität verlieren. Die Lösung bleibt bis zu fünf Stunden bei 60 °C und einem pH zwischen 5 und 7 aktiv und verliert ihre Aktivität in <10 Minuten bei 68 °C. Sie verliert ihre Aktivität mit einer Rate von 6 % pro Stunde in Acetatpuffer (pH 5,0) und Tris-Puffer (pH 7,2) bei einer Konzentration von 1 mg/mL.
Analysis Note
Proteinbestimmung durch Biuret.
Other Notes
Eine Kunitz-Einheit erzeugt unter Verwendung von DNA (Typ 1 oder III) als Substrat ein ΔA260 von 0,001 pro min pro mL bei einem pH-Wert von 5,0 und einer Temperatur von 25° C.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Deoxyribonuclease I aus Rinderpankreas
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?