Fortfahren mit
D4527
Deoxyribonuclease I aus Rinderpankreas
Type II, lyophilized powder, Protein ≥80 %, ≥2,000 units/mg protein
Synonym(e):
DNase I, Deoxyribonucleat-5′-oligonucleotido-hydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 182,00
20000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 327,00
40000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 544,00
200000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 940,00
500000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.840,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-667-0
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥2,000 units/mg protein
Biological source:
bovine pancreas
€ 182,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine pancreas
Quality Segment
type
Type II
form
lyophilized powder
specific activity
≥2,000 units/mg protein
mol wt
~31 kDa
purified by
chromatography
composition
Protein, ≥80%
technique(s)
DNA extraction: suitable
solubility
0.15 M NaCl: soluble 5.0 mg/mL, clear
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
Chymotrypsin ≤0.01%, Protease ≤0.005%, RNase ≤0.01%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
DNA-Entfernung in Proteinproben
DNase I wird verwendet, um in einem ersten Schritt Einzelstrangbrüche in der DNA zu bewirken, um markierte Basen in die DNA einzubauen. Das Enzym von Sigma wird bei der Herstellung von Zelllysat aus MDCK (Madin-Darby Canine Kidney) II-Zelllinien zusammen mit RNase in Nuklease-Stammlösung verwendet.[1] Außerdem wird es bei der RNA-Extraktion aus dem Sindbis-Virus eingesetzt.[2]
Desoxyribonuklease I aus Rinderpankreas wird für die Identifizierung, Lokalisierung und Expression von zwei neuartigen menschlichen Genen verwendet, die Desoxyribonuklease I ähneln. Desoxyribonuklease I aus Rinderpankreas wird außerdem in einer Studie verwendet, um einen neuen Ansatz für die Herstellung von hochgradig aktiver RNase, DNase, Cholesterolesterase und Trypsin aus Rinderpankreas zu untersuchen.
Biochem/physiol Actions
DNAse I ist eine Endonuklease, die auf Phosphodiesterbindungen nahe Pyrimidinen wirkt, um Polynukleotide mit terminalen 5′-Phosphaten zu erzeugen. Bei Anwesenheit von Mg2+ spaltet DNAse I jeden DNA-Strang unabhängig und an beliebigen Stellen. Beide DNA-Stränge werden bei Anwesenheit von Mg2+ ungefähr an den gleichen Stellen gespaltet. Der optimale pH-Wert liegt zwischen 7 und 8. Zweiwertige Kationen wie Mn2+, Ca2+, Co2+ und Zn2+ aktivieren das Enzym. Eine Konzentration von 5 mM Ca2+ stabilisiert das Enzym gegen proteolytische Verdauung. DNase I vom Rinderpankreas besteht aus den vier chromatographisch unterscheidbaren Komponenten A, B, C und D, die in einem molaren Verhältnis von 4:1:1 vorliegen. Es finden sich nur geringfügige Mengen an D.[3] 2-Mercaptoethanol, Chelatoren, Natriumdodecylsulfat (SDS)[4] und Aktin[5] hemmen bekanntlich die Enzymaktivität.
Features and Benefits
Wirksam für das Nicking von DNA und Entfernen von DNA aus Proteinproben
Physical form
Enthält Calciumchlorid
Preparation Note
Das Enzympulver kann in Wasser oder in einem beliebigen Puffer mit einem pH-Wert von 4,0–9,0 (außer Phosphatpuffer) rekonstituiert werden. Calciumchelatoren sind zu vermeiden. 10 mg/ml Lösung von DNAse I in 0,15 M NaCl kann <10 % ihrer Aktivität verlieren, wenn sie eine Woche lang in Aliquoten bei −20 °C aufbewahrt wird. Die gleichen Lösungen können bei Lagerung in Aliquoten bei 2–8 °C ca. 20 % ihrer Aktivität verlieren. Die Lösung bleibt bis zu fünf Stunden bei 60 °C und einem pH-Wert zwischen 5 und 7 aktiv und verliert ihre Aktivität in <10 Minuten bei 68 °C. Sie verliert ihre Aktivität mit einer Rate von 6 % pro Stunde in Acetatpuffer (pH 5,0) und Tris-Puffer (pH 7,2) bei einer Konzentration von 1 mg/ml.
Analysis Note
Proteingehalt mittels Biuret-Reaktion bestimmt.
Other Notes
Eine Kunitz-Einheit erzeugt unter Verwendung von DNA (Typ I oder III) als Substrat eine Veränderung von A260 von 0,001 pro Minute pro ml bei einem pH-Wert von 5,0 und einer Temperatur von 25 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D4513D5025DN25
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable
specific activity
≥2,000 units/mg protein
specific activity
≥2,000 units/mg protein
specific activity
≥2,000 Kunitz units/mg protein
specific activity
≥400 Kunitz units/mg protein
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for molecular biology
suitability
suitable for molecular biology
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Deoxyribonuclease I.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D4527-500KU04061833565445
D4527-20KU04061835556526
D4527-10KU04061833565421
D4527-40KU04061835543960
D4527-200KU04061833565438
D4263-1VL04061835490028
D4263-5VL04061838255167