Merck
C2139
Sigma-Aldrich
Collagenase aus Clostridium histolyticum
suitable for release of rat epididymal adipocytes and hepatocytes (for methodology see Type II and Type IV), Type VIII, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Synonym(e):
Clostridiopeptidase A
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Biologische Quelle
Clostridium histolyticum
Qualitätsniveau
Typ
Type VIII
Form
powder
Spezifische Aktivität
≥125 CDU/mg solid
0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
Mol-Gew.
68-125 kDa
Eignung
suitable for release of rat epididymal adipocytes and hepatocytes (for methodology see Type II and Type IV)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Clostridium histolyticum ist ein Pathogen, das Rohcollagenasen erzeugt. Diese Enzymmischung enthält Collagenase, unspezifische Proteasen und Clostripain.
Anwendung
Collagenase kann verwendet werden:
  • zur Präparation von Arteriengewebe für die Untersuchung auf fortgeschrittene Glycosylierungsendprodukte (AGE)
  • zusammen mit anderen Proteasen zur Disaggregation von menschlichem Tumorgewebe, Mäusenieren, menschlichem Hirngewebe, Lungenepithel und vielen anderen Geweben.
  • in Leber- und Nierenperfusionsstudien, beim Pankreasverdau und bei der Isolierung von nicht-parenchymalen Leberzellen.
  • zur Präparation lebensfähiger Rattenhepatozyten und zur Isolierung von Fettzellen aus adipösem Rattengewebe
Biochem./physiol. Wirkung
Collagenase wird durch vier Grammatom Calcium pro Mol Enzym aktiviert. Sie wird durch Ethylenglycol-bis(β-aminoethylether) - N, N, N′,N′-tetraessigsäure, β-Mercaptoethanol, Glutathion, Thioglycolsäure und 8-Hydroxychinolin gehemmt. Collagenase-Enzyme und neutrale Protease spielen eine wichtige Rolle bei der effektiven Freisetzung von Zellen aus Gewebe. Collagenase erkennt die Sequenz -R-Pro-8-X-Gly-Pro-R-, wobei X eine neutrale Aminosäure repräsentiert.
Collagenase wird durch vier Grammatom Calcium pro Mol Enzym aktiviert. Sie wird durch Ethylenglycol-bis-(beta-aminoethylether)-N, N, N′,N′-tetraessigsäure, β-Mercaptoethanol, Glutathion, Thioglycolsäure und 8-Hydroxychinolin gehemmt.
Einheitendefinition
Eine Collagen-Aufschlusseinheit (Collagen Digestion Unit, CDU) setzt Peptide aus Rinder-Achillessehnencollagen entsprechend der Ninhydrin-Anfärbung von 1,0 μmol Leucin in 5 Stunden bei pH 7,4 und 37 °C in Gegenwart von Calciumionen frei. Eine FALGPA-Hydrolyseeinheit hydrolysiert 1,0 μmol Furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala pro Minute bei 25 °C. Eine neutrale Protease-Einheit hydrolysiert die Caseinmenge, die eine Färbung entsprechend 1,0 μmol Tyrosin pro 5 Stunden bei pH 7,5 und 37 °C produziert. Eine Clostripain-Einheit hydrolysiert 1,0 μmol BAEE pro Minute bei pH 7,6 und 25 °C in Gegenwart von DTT.
Hinweis zur Analyse
Enthält außerdem Clostripain, unspezifische neutrale Protease und tryptische Aktivitäten.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fleischer, S. and B. Fleischer
Methods in Enzymology, 192, 829-829 (1990)
Ce Tang et al.
Nature immunology, 19(7), 755-765 (2018-06-20)
The cytokines IL-17A and IL-17F have 50% amino-acid identity and bind the same receptor; however, their functional differences have remained obscure. Here we found that Il17f-/- mice resisted chemically induced colitis, but Il17a-/- mice did not, and that Il17f-/- CD45RBhiCD4+
Alan Moreira de Araujo et al.
Cells, 7(8) (2018-08-01)
Hepatocytes may rupture after a drug overdose, and their intracellular contents act as damage-associated molecular patterns (DAMPs) that lead to additional leukocyte infiltration, amplifying the original injury. Necrosis-derived DNA can be recognized as a DAMP, activating liver non-parenchymal cells (NPCs).
Fleischer, S. and B. Fleischer
Methods in Enzymology, 173, 841-841 (1989)
Parker, L.
Methods in Enzymology, 190, 480-480 (1990)
Protokolle
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.